Search
| Número de catálogo | Volumen (métrico) | Esterilidad |
|---|---|---|
| 947-262PK también denominado 947-262 | 30 μl | No estéril |
| 946-261PK también denominado 946-261 | 10 μl | Estéril |
| 946-262PK también denominado 946-262 | 10 μl | No estéril |
| 947-261PK también denominado 947-261 | 30 μl | Estéril |
| 948-261PK también denominado 948-261 | 50 μl | Estéril |
| 948-262PK también denominado 948-262 | 50 μl | No estéril |
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas Thermo Scientific™ para plataformas de manipulación de líquidos automatizadas Agilent™ Bravo™ y VPrep™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la uniformidad. Esto tiene como resultado un rendimiento preciso debido a la rectitud máxima de las puntas y el bajo coeficiente de variación. Esas puntas de automatización se validan en las estaciones de trabajo para las que se crean y están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, contaminación microbiana y pirógenos.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.