You need to enable JavaScript to run this app.
Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Produtos
Consumíveis de Laboratório
Equipamentos de Laboratório
Instrumentos de Laboratório
Clínica & Diagnóstico
Cromatografia
Espectrômetria de Massas
Cultura Celular
Análise Celular
Anticorpos
Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
Veja todas as categorias de produtos
Aplicações
Cultura Celular e Transfecção
Citometria de Fluxo
Pesquisa em Oncologia
Cromatografia
Sequenciamento
PCR
Soluções Laboratoriais
Diagnóstico de Alergias
Veja todas as aplicações e técnicas
Serviços
Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Serviços Personalizados
Serviços de Treinamento
Informática de Laboratório em Nível Empresarial
Serviços Financeiros e de Arrendamento
CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
Veja todas as serviços
Ajuda e suporte
Cadastre-se em nosso site
Como fazer o pedido
Entre em Contato Conosco
Mudança de Localização do Site
Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
Popular
Nosso Instagram
Nosso Facebook
Blog Behind the Bench
Customer Experience Center (CEC)
Ecommerce Exclusives
Quem atendemos
Setor de Biotecnologia
Indústria Biofarmacêutica
CDMO
Diagnósticos Laboratoriais
Ciência Industrial e Aplicada
Ofertas especiais
Fale Conosco
Pedido rápido
Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
Fale Conosco
Pedido rápido
Faça o login
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Conta
Status do pedido
Produtos Customizados & Projetos
Início
▸
Comprar todos os produtos
▸
Chemicals
▸
Acids
▸
Inorganic Acids
▸
Hydrochloric Acid
▸
Hydrochloric acid, 36.5-38.0%, NF, Multi-Compendial, GMP, J.T.Baker™
Avantor™
Hydrochloric acid, 36.5-38.0%, NF, Multi-Compendial, GMP, J.T.Baker™
This product is GMP Manufactured and meets JP, BP, USP, and EP Requirements.
Have Questions?
Alterar visualização
Quantity:
500 mL
2.5 L
47 lb.
140 lb.
475 lb.
Packaging:
Ver tudo
Clear glass bottle
Número do catálogo
9544-02
Preço (BRL)
-
Requisite uma Cotação
Quantity:
500 mL
Packaging:
Clear glass bottle
This product is GMP Manufactured and meets JP, BP, USP, and EP Requirements.
This product is GMP Manufactured and meets JP, BP, USP, and EP Requirements.
Especificações
Boiling Point
110°C (1013 hPa)
CAS
7647-01-0
Color
Colorless
Melting Point
-30°C
Molecular Formula
HCl
Packaging
Clear glass bottle
Synonym
Muriatic Acid, Hydrogen Chloride, aqueous
Grade
Multi-Compendial/NF
Molecular Weight (g/mol)
36.46
Percent Purity
36.5-38.0%
Quantity
500 mL
Unit Size
Each