Search
Search

| Número de catálogo | Volumen (métrico) | filtradas por | Esterilidad | Fit for Purpose | Formato |
|---|---|---|---|---|---|
| 965-261PK también denominado 965-261 | 50µL | Sin filtro | Estéril | Estéril | Pack of 960 |
| 965-021 | 50 µl | Con filtro | Estéril | Estéril y preparado para PCR | Case of 3840 |
| 965-021PK también denominado 965-021 | 50 µl | Con filtro | Estéril | Estéril y preparado para PCR | Pack of 960 |
| 965-261 | 50µL | Sin filtro | Estéril | Estéril | Case of 3840 |
| 965-262 | 50µL | Sin filtro | No estéril | Certificado de calidad | Case of 3840 |
| 965-262PK también denominado 965-262 | 50µL | Sin filtro | No estéril | Certificado de calidad | Pack of 960 |
| 966-021 | 300μL | Con filtro | Estéril | Estéril y preparado para PCR | Case of 3840 |
| 966-021PK también denominado 966-021 | 300μL | Con filtro | Estéril | Estéril y preparado para PCR | Pack of 960 |
| 966-261 | 300μL | Sin filtro | Estéril | Estéril | Case of 3840 |
| 966-261PK también denominado 966-261 | 300μL | Sin filtro | Estéril | Estéril | Pack of 960 |
| 966-262 | 300μL | Sin filtro | No estéril | Certificado de calidad | Case of 3840 |
| 966-262PK también denominado 966-262 | 300μL | Sin filtro | No estéril | Certificado de calidad | Pack of 960 |
| 967-021 | 1000 l | Con filtro | Estéril | Estéril y preparado para PCR | Case of 3840 |
| 967-021PK también denominado 967-021 | 1000 l | Con filtro | Estéril | Estéril y preparado para PCR | Pack of 960 |
| 967-261 | 1000 l | Sin filtro | Estéril | Estéril | Case of 3840 |
| 967-261PK también denominado 967-261 | 1000 l | Sin filtro | Estéril | Estéril | Pack of 960 |
| 967-262 | 1000 l | Sin filtro | No estéril | Certificado de calidad | Case of 3840 |
| 967-262PK también denominado 967-262 | 1000 l | Sin filtro | No estéril | Certificado de calidad | Pack of 960 |
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para el sistema de pipeteo automatizado Eppendorf™ epMotion™ , disponibles no estériles, estériles y con filtración estéril. Cada punta de pipeta se somete a un riguroso programa de control de calidad 15 puntos para garantizar la uniformidad y proporcionar un rendimiento preciso mediante la rectitud de las puntas y un bajo coeficiente de variación. Las puntas de pipeta se validan en las estaciones de trabajo para las que se crean y las puntas de pipeta estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, contaminación microbiana y pirógenos.