Search
| Número de catálogo | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Presión máxima | Tamaño de partículas |
|---|---|---|---|---|
| 97105-159370XL-R | 30 mm | 150 mm | 2200 psi (152 bar) | 5 μm |
| 97105-159270XL-R | 25 mm | 150 mm | 3500 psi (240 bar) | 5 μm |
| 97105-259270XL-R | 25 mm | 250 mm | 3500 psi (240 bar) | 5 μm |
Servicio de reenvasado de columna XL
Elija el hardware XtendedLife en la compra inicial
Cuando el rendimiento de la columna deja de ser óptimo, utiliza el servicio de reenvasado XL:
Detalles de fase estacionaria.
Separaciones altamente reproducibles
Resolución y sensibilidad mejoradas
Pedidos específicos de cliente