Search
Search

| Número de catálogo | Descripción |
|---|---|
| 981252 | Control de FR; tamaño del kit: 5 x 1 mL |
| 980997 | Calibrador de proteínas SpeciCal; tamaño del kit: 5 x 1 mL |
| 981250 | Especitrol alto; tamaño del kit: 5 x 1 mL |
| 981659 | Reactivo hemolizante; tamaño del kit: 1000 mL |
| 981695 | Control normal de HbA1c; tamaño del kit: 5 x 1 mL |
| 981696 | Control anómalo de HbA1c; tamaño del kit: 5 x 1 mL |
| 981799 | Especitrol alto; tamaño del kit: 5 x 1 mL |
| 981915 | Lipoproteína(a); tamaño del kit: 1 x 1 mL antisuero |
| 981920 | Factores reumatoides 2 (FR 2); tamaño del kit: 2 x 6 mL antisuero |
| 981924 | Líquido de pretratamiento HbA1c; tamaño del kit: 12 x 20 mL |
| 981936 | IgA; tamaño del kit: 2 x 3 mL antisuero |
| 981937 | IgA; tamaño del kit: 2 x 3 mL antisuero |
| 981938 | IgM; tamaño del kit: 2 x 3 mL antisuero |
| 981943 | Transferrina; tamaño del kit: 2 x 3 mL antisuero |
| 981917 | Control de lipoproteína(a); tamaño del kit: 3 x 1 mL |
| 981946 | D-Dimer, tamaño del kit: 2 x 8 mL |
| 981945 | sTfR; tamaño del kit: 2 x 5 mL |
| 981871 | Set de calibración D-Dimer |
| 981868 | Control D-Dimer |
| 981869 | Control alto D-Dimer |
| 981874 | Set de calibración para ferritina |
| 981875 | Control de ferritina |
| 981876 | Control alto de ferritina |
| 981865 | Set de calibración sTfR |
| 981866 | Control sTfR |
| 981867 | Control alto de sTfR |
| 981948 | HbA1c; tamaño del kit: 2 x 17,1 mL total para HbA1c |
| 981947 | HbA1c; tamaño del kit: 6 x 17, 1 mL total para HbA1c |
| 981863 | HbA1c Calibrator |
Aplicaciones de proteínas específicas para analizadores Indiko™ y Konelab™: