Reactivos de proteínas específicas, de dímero-D a transferrina, para los sistemas Indiko™ y Konelab™
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Reactivos de proteínas específicas, de dímero-D a transferrina, para los sistemas Indiko™ y Konelab™

Elija una opción de un menú de pruebas de proteínas específico con más de 20 métodos inmunoturbidimétricos con los reactivos de proteínas específicas para los sistemas Thermo Scientific™ Indiko™ y Konelab™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDescripción
981659Reactivo hemolizante; tamaño del kit: 1000 mL
980997Calibrador de proteínas SpeciCal; tamaño del kit: 5 x 1 mL
981250Especitrol alto; tamaño del kit: 5 x 1 mL
981252Control de FR; tamaño del kit: 5 x 1 mL
981695Control normal de HbA1c; tamaño del kit: 5 x 1 mL
981696Control anómalo de HbA1c; tamaño del kit: 5 x 1 mL
981799Especitrol alto; tamaño del kit: 5 x 1 mL
981915Lipoproteína(a); tamaño del kit: 1 x 1 mL antisuero
981920Factores reumatoides 2 (FR 2); tamaño del kit: 2 x 6 mL antisuero
981924Líquido de pretratamiento HbA1c; tamaño del kit: 12 x 20 mL
981936IgA; tamaño del kit: 2 x 3 mL antisuero
981937IgA; tamaño del kit: 2 x 3 mL antisuero
981938IgM; tamaño del kit: 2 x 3 mL antisuero
981943Transferrina; tamaño del kit: 2 x 3 mL antisuero
981917Control de lipoproteína(a); tamaño del kit: 3 x 1 mL
981946D-Dimer, tamaño del kit: 2 x 8 mL
981945sTfR; tamaño del kit: 2 x 5 mL
981871Set de calibración D-Dimer
981868Control D-Dimer
981869Control alto D-Dimer
981874Set de calibración para ferritina
981875Control de ferritina
981876Control alto de ferritina
981865Set de calibración sTfR
981866Control sTfR
981867Control alto de sTfR
981948HbA1c; tamaño del kit: 2 x 17,1 mL total para HbA1c
981947HbA1c; tamaño del kit: 6 x 17, 1 mL total para HbA1c
981863HbA1c Calibrator
Número de catálogo 981659
Precio (MXN)
-
Descripción:
Reactivo hemolizante; tamaño del kit: 1000 mL
Consiga las mejores metodologías de su categoría y un rendimiento estandarizado con los reactivos de proteínas específicas, de dímero-D a transferrina, para los sistemas Thermo Scientific™ Indiko™ y Konelab™, que incluyen un menú de pruebas de proteínas específicas con más de 20 métodos inmunoturbidimétricos. Todos los reactivos están listos para usar y vienen envasados en kits que ocupan poco espacio e incluyen un código de barras. La evaluación interna y la optimización de los reactivos garantizan una asistencia continua y resultados óptimos.
Todos los métodos Konelab e Indiko se basan en protocolos cuidadosamente diseñados para reactivos de sistemas identificados con códigos de barras. Se suministran todos los métodos, y los calibradores y controles están disponibles en kits independientes. Los kits con marcado CE cumplen la directiva IVDD.

Información para pedidos: No disponible en EE. UU.

Aplicaciones de proteínas específicas para analizadores Indiko™ y Konelab™:

  • Albúmina/Microalbuminuria
  • Prealbúmina
  • Antiestreptolisina O
  • Alfa-1-antitripsina
  • Apolipoproteína A1 y B
  • Ceruloplasmina
  • Complementos C3 y C4
  • Proteína C-reactiva
  • Cistatina C
  • Dímero-D
  • Ferritina
  • HbA1c
  • Haptoglobina
  • IgA, G y M
  • Lipoproteína (a)
  • Mioglobina
  • Orosomucoide
  • Factores reumatoides
  • Receptor soluble de la transferrina
  • Transferrina
Para uso diagnóstico in vitro
For In Vitro Diagnostic Use.  
Especificaciones
Certificaciones/conformidadMarcado CE
DescripciónReactivo hemolizante; tamaño del kit: 1000 mL
Cantidad1000 mL
Tipo de muestraSerum
TipoReagent
Marcado CESí
Analitos detectablesHemolyzing Reagent
Unit SizeEach