Reactivos de pruebas de drogas para el sistema Konelab™
El producto real puede variar
Thermo Scientific™
Reactivos de pruebas de drogas para el sistema Konelab™
Realice pruebas semicuantitativas para la detección de drogas con los reactivos de pruebas de drogas para el sistema Thermo Scientific™ Konelab™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDescripción
981736Set de calibración DoA E
981623Cannabinoides
981625Opiáceos
981680Etanol
981720Calibrador DoA Neg.
981721Calibrador DoA A1
981722Calibrador DoA A2
981723Set de control DoA A
981729Calibrador DoA C1
981730Calibrador DoA C2
981731Calibrador DoA C3
981737Set de control DoA E
981622Benzodiacepinas
981624Metabolito de la cocaína
981728Set de control DoA B
981725Calibrador DoA B2
981726Calibrador DoA B3
981727Calibrador DoA B4
981621Barbitúricos
981620Anfetaminas
981724Calibrador DoA B1
981683Metadona
Número de catálogo 981736
Precio (CLP)
-
Descripción:
Set de calibración DoA E
Realice pruebas semicuantitativas para la detección de drogas con los reactivos de pruebas de drogas para el sistema Thermo Scientific™ Konelab™. Los ensayos de drogas para el sistema Konelab™ se suelen realizar con orina. El intervalo de medición se basa en la calibración y no se requiere la dilución de las muestras. Para optimizar los resultados de las pruebas, use los múltiples calibradores y controles específicos del sistema.
En el caso de los reactivos aplicados a los analizadores Konelab, se usan métodos seleccionados cuidadosamente y de conformidad con las recomendaciones de IFCC y otras organizaciones. Estos métodos se suministran con trazabilidad según los materiales de referencia internacionales.
Información sobre pedidos: no disponibles en EE. UU.
Aplicaciones de pruebas de drogas para analizadores Konelab™:
  • Anfetaminas
  • Barbitúricos
  • Benzodiacepinas
  • Canabinoides
  • Metabolito de la cocaína
  • Etanol
  • Metadona
  • Opiáceos
  • Propoxifeno
Para uso diagnóstico in vitro
Para uso diagnóstico in vitro
Especificaciones
DescripciónSet de calibración DoA E
Cantidad2 x 5 mL
Tipo de muestraUrine
TipoReagent
Analitos detectablesAmphetamine (AMP), Barbiturates (BAR), Benzodiazepines (BZO), Buprenorphine (BUP), Cocaine (COC), Creatinine, Methadone Metabolite (EDDP), Opiates (OPI), Oxycodone (OXY), Cannabinoids (THC), Methamphetamine (mAMP), Phencyclidine (PCP)
DoA CalibratorsDoA Calibration Set E
Unit SizeEach