Reactivos de glucosa para sistemas Indiko™ y Konelab™
Reactivos de glucosa para sistemas Indiko™ y Konelab™
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Reactivos de glucosa para sistemas Indiko™ y Konelab™

Estandarice por completo el rendimiento con los reactivos de glucosa para los sistemas Thermo Scientific™ Indiko™ y Konelab™, los cuales ofrecen las mejores metodologías.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
98178012 x 20 mL
9813047 x 60 mL
98137910 x 60 mL
9817798 x 20 mL
Número de catálogo 981780
Precio (MXN)
-
Cantidad:
12 x 20 mL
Estandarice por completo el rendimiento con los reactivos de glucosa para los sistemas Thermo Scientific™ Indiko™ y Konelab™, los cuales ofrecen las mejores metodologías, lo que incluye más de 30 métodos cuidadosamente seleccionados. Todos los reactivos están listos para usar y vienen envasados en kits que ocupan poco espacio e incluyen un código de barras. La evaluación interna y la optimización de los reactivos garantizan una asistencia continua y resultados óptimos.
Las aplicaciones Indiko™ y Konelab™ emplean métodos cuidadosamente seleccionados y acordes con la norma IFCC y otras recomendaciones de uso generalizado. Se suministran métodos de química clínica con múltiples calibradores y controles específicos del sistema con trazabilidad según los materiales de referencia internacionales.

Información sobre pedidos: no disponibles en EE. UU., a excepción de la glucosa hexocinasa.
Para uso diagnóstico in vitro
For In Vitro Diagnostic Use.  
Especificaciones
DescripciónGlucose; Kit Size: 12 x 20mL
Cantidad12 x 20 mL
Tipo de muestraPlasma, Serum
TipoReagent
Analitos detectablesGlucose
FormularioLiquid
Unit SizeEach