Reactivos de CK y CK-MB para sistemas Indiko™ y Konelab™
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Reactivos de CK y CK-MB para sistemas Indiko™ y Konelab™

Rendimiento totalmente estandarizado con los reactivos de CK y CK-MB para sistemas Thermo Scientific™ Indiko™ y Konelab™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidadAnalitos detectables
9818282 × 65 mLCK
9818292 x 25 mLCK
9818372 x 20 mLCK-MB
9818344 x 25 mLCK-MB
Número de catálogo 981828
Precio (MXN)
-
Cantidad:
2 × 65 mL
Analitos detectables:
CK

Estandarice por completo el rendimiento con los reactivos de CK y CK-MB para sistemas Thermo Scientific™ Indiko™ y Konelab™, que ofrecen las mejores metodologías de su categoría, en las que se incluyen más de 30 métodos cuidadosamente seleccionados. Todos los reactivos están listos para usar y vienen envasados en kits que ocupan poco espacio e incluyen un código de barras. La evaluación interna y la optimización de los reactivos garantizan una asistencia continua y resultados óptimos.

Las aplicaciones Indiko™ y Konelab™ emplean métodos cuidadosamente seleccionados y acordes con la norma IFCC y otras recomendaciones de uso generalizado. Se suministran métodos de química clínica con multicalibradores y controles específicos con trazabilidad a los materiales de referencia internacionales.

Información para pedidos: No disponible en EE. UU., excepto la glucosa hexocinasa.

Para uso diagnóstico in vitro
Para uso diagnóstico in vitro
Especificaciones
Certificaciones/conformidadMarcado CE
DescripciónCK; Kit Size: 2 x 65mL
Cantidad2 × 65 mL
Tipo de muestraSerum
TipoReagent
Marcado CESí
Analitos detectablesCK
FormularioLiquid
Unit SizeEach