Reactivos de química clínica para sistemas Indiko™ y Konelab™, de GGT a ácido úrico
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Reactivos de química clínica para sistemas Indiko™ y Konelab™, de GGT a ácido úrico

Estandarice por completo el rendimiento con los reactivos de química clínica para los sistemas Thermo Scientific™ Indiko™ y Konelab™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoAnalitos detectablesCantidad
981846lipasa4 x 25 ml
981236hierro10 x 20 ml
981301triglicéridos6 x 60mL
981377Gamma-GT10 x 20 ml
981391El ácido úrico7 x 60 ml
981778Gamma-GT15 x 5mL
981786triglicéridos12 x 20 ml
981788El ácido úrico8 x 20mL
981818urea10 x 60mL
981827Proteína total plus12 x 20 ml
981843U / CSF Protein8 x 20mL
981890FÓSFORO6 x 18 mL
981891FÓSFORO8 x 10 mL
981905Magnesio8 x 6 mL
981906LDH4 x 25 mL
Número de catálogo 981846
Precio (USD)
-
Analitos detectables:
lipasa
Cantidad:
4 x 25 ml
Estandarice por completo el rendimiento con los reactivos de química clínica para los sistemas Thermo Scientific™ Indiko™ y Konelab™, los cuales ofrecen las mejores metodologías, lo que incluye más de 30 métodos cuidadosamente seleccionados. Todos los reactivos están listos para usar y vienen envasados en kits que ocupan poco espacio e incluyen un código de barras. La evaluación interna y la optimización de los reactivos garantizan una asistencia continua y resultados óptimos.
  • Las aplicaciones Indiko™ y Konelab™ emplean métodos cuidadosamente seleccionados y acordes con la norma IFCC y otras recomendaciones de uso generalizado.
  • Se suministran métodos de química clínica con múltiples calibradores y controles específicos del sistema con trazabilidad según los materiales de referencia internacionales.
  • Los kits con marcado CE cumplen la directiva sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro.
Información sobre pedidos: No disponible en EE. UU.
Para uso diagnóstico in vitro
For In Vitro Diagnostic Use.  
Especificaciones
Certificaciones/conformidadMarcado CE
DescripciónLa lipasa ; Kit Tamaño: 4 x 25 ml
Cantidad4 x 25 ml
Tipo de muestraSerum
TipoReagent
Marcado CESí
Analitos detectableslipasa
FormularioLiquid
Unit SizeEach