Indiko™ 및 Konelab™ System Clinical Chemistry Reagent, Acid Phosphatase to Creatinine
Actual product may vary
Thermo Scientific™

Indiko™ 및 Konelab™ System Clinical Chemistry Reagent, Acid Phosphatase to Creatinine

최상의 검사 기법을 제공하는Thermo Scientific™ Indiko™ 및 Konelab™ System Clinical Chemistry Reagent로 표준화된 결과를 얻을 수 있습니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호수량검출 가능한 분석물질
9819103 x 25 mLCholinesterase
9819564 x 24 mLLDL-Cholesterol
9819504 x 25 mLAmylase
98195312 x 20 mLCalcium
9819558 x 24 mLHDL-Cholesterol
9819524 x 25 mLTotal Bilirubin
카탈로그 번호 981910
제품 가격(KRW)
-
수량:
3 x 25 mL
검출 가능한 분석물질:
Cholinesterase
엄선된 30가지 이상의 최상의 검사 원리를 갖고 있는 Thermo Scientific™ Indiko™ 및 Konelab™ System Clinical Chemistry Reagent로 완벽히 표준화된 성능을 얻을 수 있습니다. 모든 시약은 사용할 준비가 되어 있으며 적절한 부피의 바코드가 있는 키트에 포함되어 있습니다. 시약의 최적화와 함께 자체 평가를 수행하여 지속적인 지원과 최적의 결과를 보장합니다.
특징:
  • Indiko™ 및 Konelab™ 응용에서는 IFCC와 그 밖의 널리 사용되고 있는 권장 사항에 따라 엄선된 방법을 사용합니다.
  • 발전된 Indiko 및 Konelab 분석기는 일상적 임상 화학, ISE, 특이 단백질, TDM 및 DAT를 위한 통합 시스템입니다.
  • CE 표시 키트는 IVDD를 준수합니다.
  • 임상 화학 검사 시 국제 참고 자료에 근거하여 추적성을 갖고 있는 특정 다중 표준물질 및 정도 관리물질이 제공됩니다.
주문 정보: 글루코즈 헥소키나아제를 제외하고 미국에서는 사용할 수 없습니다.

체외진단 전용.
For In Vitro Diagnostic Use.  
사양
인증/적합성CE Marked
농도Reagent A: 95 mmol/L Pyrophosphate pH 7.6; 2.5 mmol/L Potassium hexacyanoferrate(III); Reagent B: 75 mmol/L Butyrylthiocholine
용도(애플리케이션)Indiko and Konelab
제제Ready-to-use
포함3 vials of 20 mL Reagent A; 3 vials of 5 mL Reagent B
포장 유형Kit
수량3 x 25 mL
샘플 종류Serum, Plasma
CE 마커Yes
검출 가능한 분석물질Cholinesterase
형태Liquid
Unit SizeEach
구성 및 보관
Stable at 2 to 8 °C until the expiration date stated on the label