Reactivos de proteínas específicas, de albúmina a cistatina, para sistemas Indiko™ y Konelab™
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Reactivos de proteínas específicas, de albúmina a cistatina, para sistemas Indiko™ y Konelab™

Aumente la eficacia de las pruebas con los reactivos de proteínas específicas, de albúmina a cistatina, listos para su uso e identificados con códigos de barras para los sistemas Thermo Scientific™ Indiko™ y Konelab™.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDescripción
981931C3 del complemento; tamaño del kit: 2 x 3 mL antisuero
981251Control de PCR; tamaño del kit: 5 x 1 mL
981674Set de calibración de PCR; tamaño del kit: 5 x 1 mL
981679Control de PCR alto; tamaño del kit: 5 x 1 mL
981699PCR; tamaño del kit: 2 x 3 mL antisuero
981798PCR de alta sensibilidad; tamaño del kit: 1 x 4 mL
981852Control de PCR de alta sensibilidad; tamaño del kit: 3 x 1 mL
981877Calibrador albúmina en orina; tamaño del kit: 2 x 2 mL
981878Control de albúmina en orina; tamaño del kit: 2 x 2 mL
981879Control de alta concentración de albúmina en orina; tamaño del kit: 2 x 2 mL
981921Calibrador de APO A1/APO B; tamaño del kit: 2 x 1 mL
981927MST de albúmina; tamaño del kit: 2 x 3 mL antisuero
981929Apolipoproteína A1; tamaño del kit: 2 x 3 mL antisuero
981930Apolipoproteína B; tamaño del kit: 2 x 3 mL antisuero
981933PCR; tamaño del kit: 1 x 3 mL antisuero
981932C4 del complemento; tamaño del kit: 2 x 3 mL antisuero
Número de catálogo 981931
Precio (MXN)
-
Descripción:
C3 del complemento; tamaño del kit: 2 x 3 mL antisuero
Aumente la eficacia de las pruebas con los reactivos de proteínas específicas, de albúmina a cistatina, listos para su uso e identificados con códigos de barras para los sistemas Thermo Scientific™ Indiko™ y Konelab™, los cuales incluyen una serie de pruebas de proteínas específicas con más de 20 métodos inmunoturbidimétricos.
Todos los métodos Konelab e Indiko se basan en protocolos minuciosamente diseñados para reactivos de sistemas identificados con códigos de barras. Los calibradores y controles se suministran en kits independientes.

Características destacadas:
  • Reactivos de alta calidad con códigos de barras para la identificación automática
  • La mayoría de los reactivos se suministran en forma líquida y listos para su uso
  • Se ha prestado especial atención a la optimización del tamaño de los envases
  • Los kits con marcado CE cumplen la directiva sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro.
Información sobre pedidos: No disponible en EE. UU.

Aplicaciones de proteínas específicas para analizadores Konelab™ e Indiko™:

  • Albúmina/microalbuminuria
  • Prealbúmina
  • Antiestreptolisina O
  • Alfa-1-antitripsina
  • Apolipoproteína A1 y B
  • Ceruloplasmina
  • Complementos C3 y C4
  • Proteína C-reactiva
  • Cistatina C
  • Dímero-D
  • Ferritina
  • HbA1c
  • Haptoglobina
  • IgA, G y M
  • Lipoproteína (a)
  • Mioglobina
  • Orosomucoide
  • Factores reumatoides
  • Receptor de transferrina soluble
  • Transferrina
Para uso diagnóstico in vitro
Para uso diagnóstico in vitro
Especificaciones
DescripciónC3 del complemento; tamaño del kit: 2 x 3 mL antisuero
Cantidad2 x 3 mL
Tipo de muestraSerum
TipoReagent
Analitos detectablesComplement C3
FormularioLiquid
Unit SizeEach