Search
| Número de catálogo | Tipo |
|---|---|
| 984035 | ISE Calibrator 2 and 3 |
| 981593 | Potassium Electrode |
| 981594 | Sodium Electrode |
| 981596 | Chloride Electrode |
| 984031 | ISE Calibrator 1 |
| 981602 | End Slices Electrode (In and Out) |
| 981998 | ISE Reference |
El método de medición directa, considerado generalmente el método ISE más exacto, se usa en los analizadores Indiko™ y Konelab™. Na+, K+ y Cl- se miden en ambos analizadores. Li+ está disponible en el sistema Konelab como una opción adicional y Ca2+ y pH están disponibles en los sistemas Konelab PRIME 30 y 60.
Información sobre pedidos: calcio ionizado, pH y litio no disponibles en EE. UU.
Las siguientes aplicaciones para electrolitos están disponibles para los sistemas Indiko y Konelab:
Para mediciones de suero:
En Konelab solo para mediciones de suero:
En Konelab para mediciones de orina: