Search
Search
| Número de catálogo | Tipo | Cantidad |
|---|---|---|
| 984632 | Reactivo del sistema de ácidos totales | 1 tampón y 1 reactivo de color |
| 984300 | Reactivo del sistema de etanol | Viales de 20 mL |
| 984302 | Reactivo de sistema de D-fructosa | Viales de 20 mL |
| 981842 | Líquido de lavado | Viales de 20 mL |
| 984304 | Reactivo de sistema de D-glucosa | Viales de 20 mL |
| 984332 | Análisis con patrón de ECM pH 7 | Viales de 20 mL |
| 984353 | Líquido de sistema BC | Viales de 20 mL |
| 984354 | Diluyente BC | Viales de 20 mL |
| 984355 | Eluyente BC | Viales de 20 mL |
| 984764 | Reactivo de D-glucosa | Viales de 20 mL |
| 984765 | Glicerol | Viales de 20 mL |
| 984305 | Reactivo del sistema de betaglucanos | 2 reactivos en viales de 20 mL |
| 984306 | Reactivo del sistema de ácido D-láctico | Viales de 20 mL |
| 984307 | Reactivo del sistema de potasio | 1 reactivo en viales de 20 mL |
| 984308 | Reactivo del sistema de ácido L-láctico | Viales de 20 mL |
| 984309 | Reactivo del sistema de ácido tartárico | Viales de 20 mL |
| 984310 | Reactivo del sistema de ácido L-málico | Viales de 20 mL |
| 984312 | Reactivo del sistema de sacarosa | Viales de 20 mL |
| 984314 | Reactivo de sistema de D-glucosa + D-fructosa | Viales de 20 mL |
| 984315 | Reactivo del sistema de lipasa | Viales de 20 mL |
| 984316 | Reactivos del sistema de glicerol | Viales de 20 mL |
| 984317 | Reactivos del sistema de D-glucosa + D-fructosa + sacarosa | Viales de 20 mL |
| 984318 | Reactivo del sistema de ácido acético | Viales de 20 mL |
| 984319 | L-asparagina/ácido aspártico | Viales de 20 mL |
| 984320 | Reactivo del sistema de amoníaco | Viales de 20 mL |
| 984321 | Reactivo del sistema de urea | Viales de 20 mL |
| 984322 | Reactivo del sistema de ácido D-isocítrico | Viales de 20 mL |
| 984323 | Reactivo del sistema de lactosa | Viales de 20 mL |
| 984324 | Reactivo del sistema de colesterol en alimentos | Viales de 20 mL |
| 984326 | Reactivo del sistema de hierro total | 2 reactivos en viales de 20 mL, 1 cápsula de reactivo |
| 984327 | Reactivo del sistema de ácido cítrico | 2 reactivos activos en viales de 20 mL |
| 984328 | Reactivo de proteína total | 1 reactivo en viales de 20 mL |
| 984342 | Alfa-amino nitrógeno | 2 reactivos en viales de 20 mL |
| 984345 | Reactivo del sistema de sulfito total | 2 reactivos en viales de 20 mL |
| 984346 | Reactivos del sistema de polifenol total | 2 reactivos en viales de 20 mL |
| 984347 | Reactivo del sistema de acetaldehído | 2 reactivos en viales de 20 mL |
| 984348 | Reactivo del sistema de ácido oxálico | 2 reactivos en viales de 20 mL |
| 984349 | Reactivo del sistema de pH (colorimétrico) | 1 reactivo en viales de 20 mL |
| 984356 | Reactivo del sistema de ácido acético | 2 reactivos activos en viales de 20 mL |
| 984380 | Reactivo patrón de combinación de azúcar | 3 x 3 mL |
| 984382 | Reactivo patrón de combinación de ácidos | 3 x 3 mL |
| 984383 | Reactivo patrón de betaglucanos | 1 x 50 mg |
| 984384 | Reactivo patrón de etanol | 10 x 1 mL |
| 984386 | Reactivo patrón de glicerol | 3 x 3 mL |
| 984388 | Reactivo patrón de urea | 3 x 3 mL |
| 984390 | Reactivo patrón de lactosa | 3 x 3 mL |
| 984391 | Reactivo patrón de colesterol en alimentos | 3 x 3 mL |
| 984393 | Reactivo estándar de ácido oxálico | 3 x 3 mL |
| 984394 | Reactivo patrón NOPA | 3 x 3 mL |
| 984396 | Reactivo del sistema de acetaldehído | 3 x 5 mL |
| 984633 | Reactivo del sistema de ácidos totales | 1 tampón y 1 reactivo de color |
| 984634 | Reactivo del sistema de sulfito libre | 2 reactivos en viales de 20 mL |
| 984635 | Reactivo del sistema de ácido L-ascórbico | 3 reactivos activos en viales de 20 mL |
| 984636 | Reactivo del sistema de ácido L-glutámico | Viales de 20 mL |
| 984710 | Reactivo del sistema de ácido D-glucónico | 2 reactivos activos en viales de 20 mL |
| 984373 | Reactivo del sistema de alfa-amilasa | Reactivo A: 6 viales de 20 ml Reactivo B: 2 viales de 5 ml |