Gallery Plus Enzyme Master
Gallery Plus Enzyme Master
Gallery Plus Enzyme Master
Gallery Plus Enzyme Master
Thermo Scientific™

Gallery Plus Enzyme Master

Al combinar un hardware sólido y un nuevo software personalizado, las soluciones de máxima calidad de Gallery Plus Enzyme Master agilizan el desarrollo de métodos de ensayo/actividad enzimáticos y las pruebas rutinarias fiables para lograr una eficacia diaria sin supervisión.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoElectrochemistry Unit (ECM)
98621004Incluido
98620004Opcional
Número de catálogo 98621004
Precio (CLP)
-
Electrochemistry Unit (ECM):
Incluido
Pruebe Thermo Scientific™ Gallery™ Plus Enzyme Master, los primeros analizadores discontinuos automatizados diseñados de forma específica para aplicaciones de ensayos enzimáticos. El software personalizado, las adiciones de reactivos, las incubaciones y las mediciones están totalmente automatizadas, lo que ahorra tiempo, elimina los errores manuales y mejora la uniformidad del método. Los instrumentos fiables le permiten ofrecer una transferencia sencilla de métodos desde la investigación y el desarrollo (I+D) a la planta de aseguramiento y control de calidad. Gracias a la flexibilidad y la automatización de Thermo Scientific™ Gallery Plus Enzyme Master, podrá satisfacer sus necesidades de laboratorio actuales y futuras. La unidad de electroquímica (ECM) opcional permite la determinación en paralelo del pH óptimo hasta 67 muestras por hora junto con otros análisis fotométricos.

Fiabilidad de los resultados

  • Control preciso de la temperatura
  • Límites de sobrecalentamiento de temperatura
  • Tiempo de incubación preciso hasta segundos
  • Control de temperatura superior y ausencia de efectos de borde
Ensayos enzimáticos de alto rendimiento
  • Solución sin supervisión, hasta 350 pruebas fotométricas por hora
  • Fácil de utilizar, comprender y mantener
  • Muchas enzimas, diversos sustratos, varios métodos, todo en un solo instrumento
  • Manipulación de líquidos totalmente automatizada (muestra, adición de tampón y sustrato, y mezcla)
  • Cubetas desechables (sin contaminación cruzada)
Flujo de trabajo totalmente automatizado
  • Desarrollo de métodos sencillo y automatizado
  • Transferencia de métodos sencilla
  • Parámetros de método específicos de la enzima en un lugar central
     

Trazabilidad

  • Datos sin procesar con marca de tiempo
  • Seguimiento de auditoría
  • Administración de usuarios


Medición de pH en paralelo

  • Módulo ECM para la medición de pH en paralelo
  • Facilita el desarrollo de métodos
  • Hasta 67 mediciones de pH de muestras por hora
Especificaciones
Método analíticoAnálisis discontinuo
Electrochemistry Unit (ECM)Incluido
Temperatura de incubaciónde 25°C a 60°C
Método de mediciónFotométrico: De 340 nm a 880 nm
Intervalo de pH: De 2 a 12 de pH
Intervalo de conductividad: De 20 μS/cm a 112 mS/cm
CantidadEach
Capacidad de reactivosHasta 48
Tamaño de muestra108 muestras
Capacidad de procesamiento340 análisis fotométricos por hora; hasta 67 mediciones de pH y conductividad por hora
Unit SizeEach

Preguntas frecuentes

What does data integrity and connectivity look like (LIMS/LIS, QC, audit trail) for the Gallery Enzyme Master system?

Gallery Enzyme Master systems provide time stamped raw kinetic data, user administration, and an audit trail, plus CLSI LIS02 A2 interface options. Real time QC supports multiple user definable Westgard rules, and results can be exported to spreadsheets/LIMS for further calculations and reporting.

Why is temperature control important for enzyme analysis, and how does the Gallery Enzyme Master system handle it?

Enzyme activity is temperature sensitive, a 1 °C shift can change measured activity by 4–8%, so precise control matters. The Gallery Enzyme Master discrete analyzer offers smart incubation scheduling (runs from low to high temperature methods to prevent overheating), ±0.3°C control accuracy, to the second incubation timing, and a 25–60 °C incubator range.

How is the Gallery Enzyme Master different from the standard Thermo Scientific Gallery discrete analyzer?

Both are discrete analyzers with similar hardware, but the Gallery Enzyme Master system includes software and workflow features tailored to enzyme assays, such as enzyme specific method parameters (incubation temperature/time, blank strategy, data rate), more stringent temperature management, and a dedicated enzyme filter set. The standard Gallery system is a general purpose photometric/electrochemical platform used broadly across food, beverage, environmental and industrial testing, whereas the Gallery Enzyme Master system is specialized for enzymes and method development/transfer.

What measurement techniques and optics does the Gallery Enzyme Master support?

It supports colorimetric end point and kinetic, turbidimetric, and bichromatic reactions (with or without sample blanking). Optics include a single channel interference filter photometer (12 filter positions) covering 340–880 nm, data collection every nine seconds, and kinetic runs up to one hour. An optional ECM module adds parallel pH and conductivity measurements.

What is the Gallery Enzyme Master and what problem does it solve?

The Gallery Enzyme Master discrete analyzer is a fully automated discrete photometric analyzer purpose‑built for enzyme assay work (activity, assays, and kinetics). It automates reagent additions, incubation time/temperature, and measurements, streamlining method development and routine testing while improving reproducibility versus manual UV‑Vis or microplate workflows.