pHrodo™ BioParticles™ Conjugates for Phagocytosis and Phagocytosis Kit, for Flow Cytometry
pHrodo™ BioParticles™ Conjugates for Phagocytosis and Phagocytosis Kit, for Flow Cytometry
pHrodo™ BioParticles™ Conjugates for Phagocytosis and Phagocytosis Kit, for Flow Cytometry
pHrodo™ BioParticles™ Conjugates for Phagocytosis and Phagocytosis Kit, for Flow Cytometry
Invitrogen™

pHrodo™ BioParticles™ Conjugates for Phagocytosis and Phagocytosis Kit, for Flow Cytometry

Obtenga resultados más rápidos y exactos en ensayos de fagocitosis con los conjugados y el kit pHrodo BioParticles. Los conjugados pHrodo BioParticles muestran una fluorescencia brillante en los endosomas y lisosomas, no requieren pasos de lavado ni colorantes supresores, se pueden multiplexar y se utilizan en citometría de flujo, HCA y HTS.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipo de productoEspecieColor
A10010ConjugadoS. aureusRojo
P35360ConjugateE. coliDeep Red
P35361ConjugadoE. coliRojo
A10025Kit de fagocitosisE. coliRojo
P35367ConjugadoS. aureusVerde
P35365ConjugadoS. cerevisiaeVerde
Número de catálogo A10010
Precio (CLP)
546.448
Each
Tipo de producto:
Conjugado
Especie:
S. aureus
Color:
Rojo
Precio (CLP)
546.448
Each

Consiga una tinción más rápida y resultados más exactos sin necesidad de pasos de lavado o colorantes supresores con conjugados pHrodo BioParticles sensibles al pH y kit de fagocitosis para citometría de flujo. Los conjugados pHrodo BioParticles para fagocitosis no son fluorescentes fuera de la celda con pH neutro, pero muestran fluorescencia brillante en ambientes con pH ácido, como los de los endosomas y lisosomas. Se pueden utilizar en aplicaciones de adquisición de imágenes, HCA y HTA. El kit de fagocitosis pHrodo BioParticles ofrece una evaluación rápida de la actividad fagocítica en sangre completa mediante citometría de flujo.

The fluorescence of pHrodo dye dramatically increases as pH decreases from neutral to acidic, making it an ideal tool to study phagocytosis and its regulation by drugs and/or environmental factors. Outside the cell, the dye is non-fluorescent, which eliminates the need for wash steps and quencher dyes. Once internalized, the dye fluoresces brightly within the acidic environments of endosomes and lysosomes, enabling rapid assay development and certainty of results when investigating phagocytic pathways and their regulation by drugs and/or environmental factors. As such, pHrodo dye conjugates can be used in plate readers, fluorescence microscopy imaging, and flow cytometry applications.

The pHrodo Red S. aureus BioParticles Conjugate for Phagocytosis (Cat. No. A10010) offers fast and accurate assay results. pHrodo Red dye conjugates are non-fluorescent outside the cell but fluoresce bright red in phagosomes. The pHrodo Red E. coli BioParticles Conjugate for Phagocytosis (Cat. No. P35361) detects phagocytosis and endocytosis, offers reduced signal variability and improved timing in sensitive experiments, and can be used in multiplex applications with a wide variety of blue, green, and far-red dyes and reporters such as GFP, Fuo-4, calcein, NucBlue, CellEvent Caspase 3/7 green, Mitosox Green, and Mitotracker Deep Red, among many others. The optimal absorption and fluorescence emission maxima of the pHrodo Red BioParticles Conjugate is approximately 560/585 nm, respectively. However, the fluorophore is readily excited with the 488-nm argon-ion laser installed on most flow cytometers.

The pHrodo Red E. coli BioParticles Phagocytosis Kit (Cat. No. A10025) for flow cytometry is designed for rapid and convenient measurement of phagocytic activity in whole blood samples by flow cytometry. The kit includes all the reagents required for assessing particle ingestion and red blood cell lysis.

pHrodo Deep Red dye is a low-background pH sensor dye that shows no signal in neutral conditions and only fluoresces in acidic environments. pHrodo Deep Red dye enables better discrimination of internalized cargo from outside the cell because it has an approximate pKa of 5 and does not fluoresce until it enters the late endosome and lysosome. pHrodo Deep Red dye can be detected using a Cy5 fluorescent filter set and has been validated for use in a variety of applications, including flow cytometry, fluorescent microscopy, high content analysis (HCA), and high throughput screening (HTS). It can also be multiplexed with a wide variety of blue, green, and red dyes and reporters such as GFP and RFPs, Mitosox Green or Red, CellEvent Caspase 3/7 Green or Red, NucBlue, or TMR, among many others.

pHrodo Deep Red E. coli BioParticles Conjugate for Phagocytosis (Cat. No. P35360) is a no-wash, low background, fluorogenic reagent developed for the study of phagocytosis in a live cell system. This conjugate is non-fluorescent outside the cell but fluoresces dark red in phagosomes. The low pKa of the pHrodo Deep Red E. coli BioParticles Conjugate eliminates non-specific signal from non-internalized cargo and only turns on in late endosomes and lysosomes.

The pHrodo Green dye conjugates, like pHrodo Red and pHrodo Deep Red dye conjugates, offer faster and more accurate results than any other phagocytosis assay. pHrodo Green conjugates are non-fluorescent outside the cell at neutral pH but fluoresce bright green at acidic pH, such as that of phagosomes. Use the ready-made pHrodo Green S. aureus BioParticles Conjugate (Cat. No. P35367) and pHrodo Green Zymosan BioParticles Conjugate (Cat. No. P35365) for Phagocytosis in imaging, HCA, HTS, and flow applications.

These pHrodo conjugate products include enough reagent to perform 100 tests when using 100 μL in each well of a 96-well plate, and they can be multiplexed with a wide variety of blue, red, and far-red dye reporters such as Mitosox Red, CellEvent Caspase 3/7 Red, NucBlue, RFPs, and Mitotracker Deep Red, among many others.

pHrodo Red Zymosan BioParticles Conjugate (Cat. No. P35364) is also available, and pHrodo Green dye is available as a conjugate of E. coli BioParticles (Cat. No. P35366).

For Research Use Only. Not for human or animal therapeutic or diagnostic use.
Especificaciones
Tipo de célulaMamífero
DescripciónConjugado para fagocitosis pHrodo™ Red S. aureus BioParticles™
Método de detecciónFluorescente
Tipo de colorantepHrodo™ Red
FormularioSólido
Cantidad5 x 2mg
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
EspecieS. aureus
ColorRojo
Para utilizar con (aplicación)Análisis celular
Para utilizar con (equipo)Microscopio de fluorescencia
Línea de productosBioParticles, pHrodo
Tipo de productoConjugado
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar en el congelador (de –5 °C a –30 °C) y proteger de la luz.

Preguntas frecuentes

I am performing a phagocytosis assay of macrophages engulfing pHrodo-labeled bacteria. What do you recommend for fixation after the phagocytosis?

pHrodo is relatively non-fluorescent until it enters the acidic phagosome, at which point its fluorescence increases. If you fix the sample, the pHrodo will only reflect the pH of the buffer the cells are in, and not the pH of the phagosome. For this reason, we do not recommend fixing samples. If you want to see how many cells engulfed the labeled bacteria, fix the cells and then place the fixed cells in an acidic buffer for the assay.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Analysis Support Center.

What is the particle density in the pHrodo BioParticles Conjugates for Phagocytosis and Phagocytosis Kit, for Flow Cytometry (Cat. No. A10010)?

The pHrodo Red S. aureus Bioparticles are provided as a dry powder containing 2 mg of particles per vial, which are at an approximate density of 3 x 10^8 particles/mg.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Flow Cytometry Support Center.

Can I store reconstituted pHrodo BioParticles Conjugates for Phagocytosis and Phagocytosis Kit, for Flow Cytometry?

Yes. Once reconstituted, pHrodo BioParticles Conjugates for Phagocytosis and Phagocytosis Kit, for Flow Cytometry (Cat. Nos. P35367, P35361, P35360, P35366, P35364, P35365, A10010) can be stored at 2 - 8 degrees C for several weeks, as long as sodium azide is added to a final concentration of 2 mM. If no sodium azide is added, the cell suspension needs to be used right away or on the same day to avoid contamination. DO NOT FREEZE the resuspended pHrodo bioparticle conjugates.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Analysis Support Center.

Are the Invitrogen BioParticles products sterile?

While the bacteria have been attenuated with formaldehyde and alcohol desiccation, the BioParticles products are not considered sterile, and we do not recommend incubation of more than 4 hours. This applies to all of our dye-labeled (pHrodo, Alexa Fluor, etc.) and unlabeled BioParticles products.

What is the type of bond that attaches the dyes to the BioParticles probes?

We use amine-reactive dyes to covalently attach fluorescent dyes to all of our BioParticles probes such as the Escherichia coli (K-12 strain) BioParticles probes, Staphylococcus aureus (Wood strain without protein A) BioParticles, and the Zymosan A (S. cerevisiae) BioParticles probes.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Analysis Support Center.

Citations & References (23)

Citations & References
Abstract
SLAM is a microbial sensor that regulates bacterial phagosome functions in macrophages.
Authors:Berger SB, Romero X, Ma C, Wang G, Faubion WA, Liao G, Compeer E, Keszei M, Rameh L, Wang N, Boes M, Regueiro JR, Reinecker HC, Terhorst C,
Journal:Nat Immunol
PubMed ID:20818396
'Phagocytosis is a pivotal process by which macrophages eliminate microorganisms after recognition by pathogen sensors. Here we unexpectedly found that the self ligand and cell surface receptor SLAM functioned not only as a costimulatory molecule but also as a microbial sensor that controlled the killing of gram-negative bacteria by macrophages. ... More
Innate immunity and transcription of MGAT-III and Toll-like receptors in Alzheimer's disease patients are improved by bisdemethoxycurcumin.
Authors:Fiala M, Liu PT, Espinosa-Jeffrey A, Rosenthal MJ, Bernard G, Ringman JM, Sayre J, Zhang L, Zaghi J, Dejbakhsh S, Chiang B, Hui J, Mahanian M, Baghaee A, Hong P, Cashman J
Journal:Proc Natl Acad Sci U S A
PubMed ID:17652175
'We have tested a hypothesis that the natural product curcuminoids, which has epidemiologic and experimental rationale for use in AD, may improve the innate immune system and increase amyloid-beta (Abeta) clearance from the brain of patients with sporadic Alzheimer''s disease (AD). Macrophages of a majority of AD patients do not ... More
Reduced neutrophil chemotaxis and infiltration contributes to delayed resolution of cutaneous wound infection with advanced age.
Authors:Brubaker AL, Rendon JL, Ramirez L, Choudhry MA, Kovacs EJ,
Journal:J Immunol
PubMed ID:23319733
'Advanced age is associated with alterations in innate and adaptive immune responses, which contribute to an increased risk of infection in elderly patients. Coupled with this immune dysfunction, elderly patients demonstrate impaired wound healing with elevated rates of wound dehiscence and chronic wounds. To evaluate how advanced age alters the ... More
miR-29 promotes murine osteoclastogenesis by regulating osteoclast commitment and migration.
Authors:Franceschetti T, Kessler CB, Lee SK, Delany AM,
Journal:
PubMed ID:24085298
Osteoclast differentiation is regulated by transcriptional, post-transcriptional, and post-translational mechanisms. MicroRNAs are fundamental post-transcriptional regulators of gene expression. The function of the miR-29 (a/b/c) family in cells of the osteoclast lineage is not well understood. In primary cultures of mouse bone marrow-derived macrophages, inhibition of miR-29a, -29b, or -29c diminished ... More
Activated avß3 integrin regulates avß5 integrin-mediated phagocytosis in trabecular meshwork cells.
Authors:Gagen D, Filla MS, Clark R, Liton P, Peters DM,
Journal:
PubMed ID:23821196
To investigate the roles of avß3 and avß5 integrins in phagocytosis in human trabecular meshwork (HTM) cells. Immunofluorescence microscopy and FACS analysis were used to determine levels of avß3 and avß5 integrins in TM tissue and cultures of normal and immortalized TM cells. Phagocytosis was measured using pHrodo-labeled S. aureus ... More