CHO CD EfficientFeed™ A Nutrient Supplement
Gibco™

CHO CD EfficientFeed™ A Nutrient Supplement

Gibco™ CHO CD EfficientFeed™ A ist ein flüssiger Nährstoffzusatz ohne Stoffe tierischen Ursprungs und eine chemisch definierte vollständige Nährstoffformulierung, dieWeitere Informationen
Have Questions?
KatalognummerMenge
A10234011 l
Katalognummer A1023401
Preis (EUR)
252,00
Each
Menge:
1 l
Customize this product
Preis (EUR)
252,00
Each
Gibco™ CHO CD EfficientFeed™ A ist ein flüssiger Nährstoffzusatz ohne Stoffe tierischen Ursprungs und eine chemisch definierte vollständige Nährstoffformulierung, die den Titer in Fed-Batch-Prozessen im Vergleich zu Batch-Kulturen um das 2- bis 5-fache verbessert.Er enthält keine Proteine, Hydrolysate oder Komponenten unvollständiger Zusammensetzung.

Das Flüssigformat ist für den Einsatz in kleinen Mengen und für Experimente konzipiert.Dieses Produkt ist auch im AGT™ Format für die Herstellung großer Mengen und eine einfache Verwendung erhältlich.
•Bis zu 2- bis 5-fache Produktivitätssteigerung
• Vermeiden Sie Probleme im Zusammenhang mit der Verwendung von Hydrolysaten und anderen Alternativen und erzielen Sie gleichzeitig eine überragende Leistung
• Bereit für den Einsatz in größerem Maßstab mit praktischen Verpackungsoptionen (10 l und 100 l)

Welche EfficientFeed™ Nährstoffergänzung ist zu wählen?
Erwägen Sie das CHO CD EfficientFeed™ Kit in folgendem Fall:
•Sie verwenden ein Basismedium mit weniger als 6 g/l Glucose und ohne Hydrolysat am Tag 0

Erwägen Sie CHO CD EfficientFeed™ A-Supplement in folgendem Fall:
•Sie verwenden derzeit CD OptiCHO™ als Basismedium zum Zellwachstum

Erwägen Sie CHO CD EfficientFeed™ B-Supplement in folgendem Fall:
•Sie verwenden derzeit CD CHO als Basismedium zum Zellwachstum

Erwägen Sie CD EfficientFeed™ C AGT™-Supplement in folgendem Fall:
•Sie möchten eine höhere Produktivität bei GS CHO und anderen ausgewählten Zelllinien
• Sie verwenden derzeit CD FortiCHO™ als Basismedium zum Zellwachstum
• Sie verwenden ein Basismedium mit mehr als 6 g/l Glucose oder ein Hydrolysat am Tag 0

Erhöhte Titer
CHO CD EfficientFeed™ Supplemente erhöhen die Titer im Vergleich zur Batch-Kultur nachweislich um das 2-bis 5-fache und sind ein ausgezeichneter Ausgangspunkt für die Prozessentwicklung (Abbildungen 1a und 1b).Darüber hinaus übertreffen sie Wettbewerbsalternativen, einschließlich weniger konsistenter Hydrolysate (Abbildungen 2, 3a und 3b).

Einfache Skalierung und Kosteneinsparungen
Die Möglichkeit, in einem trockenen Format hochzuskalieren, ermöglicht eine einfache Handhabung und Lagerung in der Herstellung und anderen Bioprozesseinstellungen.Dank des AGT™ Trockenformats (AGT = Advanced Granulation Technology™) ist es möglich, das Produkt noch einfacher und sicherer zu lagern und zu verwenden als herkömmliche Produkte im Trockenformat.Cho CD EfficientFeed™ B AGT™ KitNährstoffergänzung wird in 10 l- und 100 l-Verpackungen angeboten, die eine nahtlose Skalierung vom flüssigen 1 l-Supplement ermöglichen und Kosteneinsparungen beim Kauf von Volumen im Produktionsmaßstab ermöglichen.

Vergleichbare Leistung wie flüssiges Supplement
Ebenso wichtig wie der Komfort und die Einfachheit des AGT™ Trockenformats (Advanced Granulation Technology™) ist die mit dem flüssigen CHO CD EfficientFeed™ B Supplement vergleichbare Leistung (Abbildung 4).Beide Rezepturen haben in unseren Tests eine ähnliche Leistung gezeigt und die AGT™ Version wurde in vielen Prozessen von mehreren Unternehmen erfolgreich als Prototyp verwendet.

Anwenderfreundlichkeit des AGT™ Formats
CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ Nährstoffergänzung bietet eine einfache Hochskalierung im Trockenformat sowie eine einfache Rekonstitution mit ungefähr 1%ig konzentrierter Lösung.Weitere Informationen finden Sie in den Begleitdokumenten auf der Produktseite zum AGT™-Format.

Für die Verwendung in der Forschung oder für die Weiterverarbeitung.Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Specifications
ZelllinieCHO
ZelltypSäugetierzellen
KulturtypSuspensions-Zellkultur
Endotoxin-GehaltNiedrig
ProduktlinieGibco
Reinheits- oder QualitätsgradZellkulturgütegrad, geeignet für die weitere Herstellung, Forschungsgütegrad
Menge1 l
BemerkungenChemisch definierte Nährstoffzufütterung
Serumspiegelserumfrei
VersandbedingungRaumtemperatur
QuelleOhne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei
Getestet aufpH
KlassifikationOhne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei
FormFlüssig
ProdukttypNährstoffsupplement
SterilitätSteril gefiltert
Mit AdditivenNatriumpyruvat, Natriumhydrogencarbonat
Ohne AdditiveKeine Antibiotika, Kein Glutamin, Kein Insulin, Kein Phenolrot, Keine Antibiotika
Unit SizeEach
Inhalt und Lagerung
Ein Liter CHO CD EfficientFeed™ A und ein Handbuch.
Bewahren Sie CHO CD EfficientFeed™ A bei +2 – 8 °C im Dunkeln auf.