Product Image
Gibco™

Tampón de lisis ACK

El tampón para lisado con amoníaco-cloruro-potasio (ACK) se utiliza para la lisis de eritrocitos en muestras que contienen leucocitos, comoMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
A1049201100 mL
Número de catálogo A1049201
Precio (MXN)
-
Cantidad:
100 mL
El tampón para lisado con amoníaco-cloruro-potasio (ACK) se utiliza para la lisis de eritrocitos en muestras que contienen leucocitos, como médula ósea, capas leucocitarias y sangre completa tratada con ácido etildiaminotetraacético (EDTA). La formulación completa y el protocolo de lisis están disponibles en nuestra biblioteca técnica de referencia.

Sistema de fabricación y calidad conforme las prácticas recomendadas de fabricación actuales
El tampón de lisis ACK se fabrica en unas instalaciones que cumplen con las prácticas recomendadas de fabricación actuales y se encuentran en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Las instalaciones se han registrado en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y tienen la certificación según la norma ISO 13485.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Nombre del producto químico o materialTampón de lisado
Almacenamiento recomendadoCondiciones de almacenamiento: De 15 a 30 °C. Proteger de la luz., Condiciones de envío: ambiente, Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Duración de almacenamiento12 meses
EsterilidadEstéril con filtro
Para utilizar con (aplicación)Mammalian Cell Culture
GradoCell Culture
Forma físicaMediciones
Línea de productosGibco
Cantidad100 mL
Tipo de soluciónBuffer
pH7 to 7.6
Unit SizeEach

Preguntas frecuentes

What alternative do you offer for ACK Lysing Buffer (Cat. No. A1049201)?

Alternative products we offer are eBioscience 1X RBC Lysis Buffer (Cat. No. 00-4333-57) or eBioscience 10X RBC Lysis Buffer (Multi-species) (Cat. No. 00-4300-54).

Can I use ACK Lysing Buffer with heparinized blood?

Yes, ACK Lysing Buffer can be used with heparinized blood. The principle of lysis is osmotic treatment.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.

How can I use ACK Lysing Buffer to lyse red blood cells?

A volume of ACK lysing buffer corresponding to 10-20 times the volume of the blood sample is sufficient to lyse red blood cells.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.

Citations & References (1)

Citations & References
Abstract
Isolation of carbohydrate-specific CD4(+) T cell clones from mice after stimulation by two model glycoconjugate vaccines.
Authors:Avci FY, Li X, Tsuji M, Kasper DL,
Journal:Nat Protoc
PubMed ID:23196974
Here we describe how to isolate carbohydrate-specific T cell clones (for which we propose the designation 'Tcarbs') after stimulation by two glycoconjugate vaccines. We describe how to prepare, purify and characterize two model glycoconjugate vaccines that can be used to generate Tcarbs. These glycoconjugate vaccines (GBSIII-OVA and GBSIII-TT) are synthesized ... More