Lead(II) citrate trihydrate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Lead(II) citrate trihydrate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Lead(II) citrate trihydrate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Lead(II) citrate trihydrate, 99%, Thermo Scientific Chemicals

Have Questions?
Número de catálogoCantidad
A10701.22
también denominado A10701-22
100 g
Número de catálogo A10701.22
también denominado A10701-22
Precio (USD)
-
Cantidad:
100 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS6107-83-1
IUPAC Nametris(λ²-lead(2+)) bis(2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate) trihydrate
Molecular FormulaC12H16O17Pb3
InChI KeyGMPMGSCJCDAUMP-UHFFFAOYSA-H
SMILESO.O.O.[Pb++].[Pb++].[Pb++].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O.OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Formcrystalline powder
CommentSulphate ≤ 100ppm
Chloride content≤ 100ppm
Elemental AnalysisIron ≤ 20ppm
Assay (unspecified)> 98.5%
Ver más

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only