1,8-Diyodooctano, 97+ %, estabilizado con cobre
1,8-Diyodooctano, 97+ %, estabilizado con cobre
1,8-Diyodooctano, 97+ %, estabilizado con cobre
Thermo Scientific Chemicals

1,8-Diyodooctano, 97+ %, estabilizado con cobre

CAS: 24772-63-2 | C8H16I2 | 366,025 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
25 g
50 g
Número de catálogo A10867.18
también denominado A10867-18
Precio (EUR)
244,00
Each
Cantidad:
50 g
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
244,00
Each
Identificadores químicos
CAS24772-63-2
IUPAC Name1,8-diiodooctane
Molecular FormulaC8H16I2
InChI KeyKZDTZHQLABJVLE-UHFFFAOYSA-N
SMILESICCCCCCCCI
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Clear colorless to yellow
Identification (FTIR)Conforms
StabilizerCopper powder
Assay (GC)≥97.0%
Refractive Index1.5610-1.5660 @ 20?C
Ver más
El 1,8-diyodooctano se utiliza para mejorar la eficiencia de conversión de energía de las células solares de polímero. También se emplea como aditivo de procesamiento para mejorar la morfología y la eficiencia de las células solares con heterojunciones en masa basadas en el poli(3-hexiltiofeno) regioregular.

Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .

Aplicaciones
El 1,8-diyodooctano se utiliza para mejorar la eficiencia de conversión de energía de las células solares de polímero. También se emplea como aditivo de procesamiento para mejorar la morfología y la eficiencia de las células solares de heterouniones a granel basadas en el poli regioregular (3-hexiltiofeno).

Solubilidad
Miscible con metanol.

Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agua y bases fuertes.
RU– Solo para uso en investigación

Referencias generales:

  1. Chen, W.; Cariño, SB Comprensión del papel de los aditivos en la mejora del rendimiento de las células solares orgánicas de heterojunción en masa. Microsc. Microanal. 2015, 21, 2439-2440.
  2. Lin, JD; Mikhnenko, O. V.; van der Poll, TS; Bazán, GC; Nguyen, TQ Dependencia de la temperatura de la difusión de excitones en un semiconductor orgánico de molécula pequeña procesado con y sin aditivos. Adv. Mater. 2015, 27 (15), 2528-2532.