CD OptiCHO™ AGT™ Medium
Gibco™

CD OptiCHO™ AGT™ Medium

CD OptiCHO™ Medium은 화학적으로 정의된 fed-batch 환경에서 재조합 CHO 세포의 높은 성능과 수율을 제공하도록 특별히 만들어졌습니다. 무단백질의 동물 유래 성분이자세히 알아보기
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호수량
A11222041 L
A112220510 L
A1122201100 L
카탈로그 번호 A1122204
제품 가격(KRW)
-
수량:
1 L
Customize this product
CD OptiCHO™ Medium은 화학적으로 정의된 fed-batch 환경에서 재조합 CHO 세포의 높은 성능과 수율을 제공하도록 특별히 만들어졌습니다. 무단백질의 동물 유래 성분이 없는 이 제형은 일관성을 보장하며 외래물질에 대한 검사를 할 필요가 적습니다.CD OptiCHO™ 배지는 Gibco™ CD CHO’ 고유의 일관적인 세포 성장과 titier 에서 만들어져 일부 경쟁 제품과 비교하여 titier와 세포 성장률이 최대 40% 높습니다. 낮은 삼투압과 우수한 CHO CD EfficientFeed™ Liquid Nutrient Supplement Kit feeding 옵션으로 CD OptiCHO™ 배지는 fed-batch 생산성을 batch 배양 이상으로 2-5배 향상시킵니다.

CD OptiCHO™ Medium을 사용해야 하는 경우
• CHO K1, GS CHO 또는 CHO-S™ cell line이 아닌 transfected CHO cell line 사용 시
• 최대의 생산성을 얻기 위해 기본 배지 선택 시험의 일부로 feeding 전략 최적화를 실시하는 경우.
• 사용하는 CHO cell line이 “까다롭고” 성장과 적응이 어려운 경우
다른 Gibco™ Medium을 고려해야 하는 경우
CD FortiCHO™ medium의 경우
• transfected CHO K1, GS CHO, CHO-S™ cell line을 사용하는 경우
• 최대 배치 배양 세포 밀도와 단백질 titer가 필요한 경우
• 역가 최대화를 위해 세포를 새로운 배지에 적응시킬 시간이 있는 경우
• 다음 처리에 최우선 사항이 회수 세포의 상태인 경우
CD CHO medium의 경우
• 사용하는 GS CHO 세포에 CD CHO 배지가 권장되는 경우
• 이전에 CD CHO 배지 배양에 성공하였고 규제 신청이 가까운 경우(DMF)
CD DG44 medium의 경우
• parental DG44 또는 DXB11 CHO 세포(dhfr-)를 사용하는 경우
액체 배지 제형
Gibco™ AGT™ 배지는 AGT™ 배지와 동일한 성능과 제형을 제공하는 액체로도 이용할 수 있습니다. Gibco™ 액체 배지는 상응 AGT™ 배지와 동일하게 화학적으로 정의된 완전한 무혈청, 무단백질 제형으로 동물 유래 성분이 없이 제조됩니다.
필요에 맞는 자체 배지 설계
bench-level 실험이든, 대규모 생물제조 과정이든 필요에 맞는 특별 유형과 패키지, 품질 수준을 제공합니다. Gibco™ cGMP Media Custom Services로 본사 R&D와 생물제조 어플리케이션 전문가의 제조력과 기술 경험을 여러분의 것으로 만들 수 있습니다.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
사양
세포주CHO
배양 환경CO2
엔도톡신 수준Low
형식Securitainer Capped Vial
항생제 포함No antibiotics
무기 염류Magnesium, Sodium Phosphate
제품라인AGT, Gibco
제품 유형CD OptiCHO AGT Medium
순도 또는 품질 등급Certified
수량1 L
재구성된 부피1 L
비고Medium does not support wild type DG44 cells
배송 조건Wet Ice
분류Animal Origin-free, Chemically-defined, Protein-free, Serum-free
Culture TypeSuspension Cell Culture
형태Powder (AGT)
Serum LevelSerum-free
멸균Non-sterile
첨가제 포함High Glucose, Sodium Pyruvate, Sodium Bicarbonate
첨가제 없음No Glutamine, No Phenol Red
Unit SizeEach
구성 및 보관
1 x 1 L, Storage 2-8°C Dark and Dry

자주 묻는 질문(FAQ)

What are the main benefits of using AGT?

Complete formulations
- Homogeneous distribution of minute components
- Complete complex formulations in a dry format, including serum-free, protein-free, and chemically defined nutrient media
- Pre-adjusted to the appropriate pH and osmolality
- Require only standard supplementation with L-glutamine for L-glutamine dependent systems
- Can be customized for modified catalog and customers' proprietary formulations

Granular format
- Dissolves instantly for faster media preparation times
- Dust-free granules reduce mess and environmental contamination
- Performance equivalent to liquid media
- Workflow improvement
- Helps reduce total cycle costs due to lower number of components, decreasing time involved in raw material planning, procurement, and testing
- Faster and easier media preparation, with less potential for error
- Easy to scale up from research through production, in batch sizes from 2 kg to 6,000 kg
- Available in various packaging options

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.

What is AGT?

Granulated cell culture media is an easy-to-use, granular form of dry media that is produced by applying fluid bed granulation technology to cell culture nutrient media manufacturing. The patented process allows production of complete formulations of a variety of serum-free, protein-free, and chemically defined media in a dry format.

AGT offers the benefits of liquid media without the cost, storage, and transportation issues. It is a complete medium that is pH and osmolality pre-adjusted. The granules dissolve instantly for faster media preparation time than conventional dry powder media. AGT media can therefore help reduce total cycle costs, decreasing time involved in raw material planning, procurement, and testing as well as media preparation. These benefits are all realized while maintaining comparable cell growth to liquid media.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.