5-Cloro-2-nitroanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
5-Cloro-2-nitroanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
5-Cloro-2-nitroanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

5-Cloro-2-nitroanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1635-61-6 | C6H5ClN2O2 | 172.568 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
25 g
Número de catálogo A11241.14
también denominado A11241-14
Precio (USD)
-
Cantidad:
25 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS1635-61-6
IUPAC Name5-chloro-2-nitroaniline
Molecular FormulaC6H5ClN2O2
InChI KeyZCWXYZBQDNFULS-UHFFFAOYSA-N
SMILESNC1=CC(Cl)=CC=C1[N+]([O-])=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
FormCrystals or powder or crystalline powder
Appearance (Color)Yellow to orange
Assay (GC)≥96.0%
Melting Point (clear melt)122.0-132.0?C

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only