2,3,4-Trihidroxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2,3,4-Trihidroxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2,3,4-Trihidroxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2,3,4-Trihidroxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2,3,4-Trihidroxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 2144-08-3 | C8H9BO2 | 147.97 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
25 g
Número de catálogo A13745.14
también denominado A13745-14
Precio (USD)
-
Cantidad:
25 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS2144-08-3
IUPAC Name2,3,4-trihydroxybenzaldehyde
Molecular FormulaC7H6O4
InChI KeyCRPNQSVBEWWHIJ-UHFFFAOYSA-N
SMILESOC1=CC=C(C=O)C(O)=C1O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Cream to pale brown
Assay (GC)≥97.5%
Melting Point (clear melt)158.0-893.0?C
FormPowder

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only