1-Bromo-2,4-difluorobenceno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
1-Bromo-2,4-difluorobenceno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
1-Bromo-2,4-difluorobenceno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

1-Bromo-2,4-difluorobenceno, +98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 348-57-2 | C6H3BrF2 | 192.99 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Número de catálogo A14098.14
también denominado A14098-14
Precio (USD)
-
Cantidad:
25 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS348-57-2
IUPAC Name1-bromo-2,4-difluorobenzene
Molecular FormulaC6H3BrF2
InChI KeyMGHBDQZXPCTTIH-UHFFFAOYSA-N
SMILESFC1=CC=C(Br)C(F)=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Clear colorless
FormLiquid
Assay (GC)≥98.0%
Refractive Index1.5035-1.5075 @ 20?C

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only