Ácido 4-aminofenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Ácido 4-aminofenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Ácido 4-aminofenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ácido 4-aminofenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 1197-55-3 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Número de catálogo A14675.30
también denominado A14675-30
Precio (USD)
-
Cantidad:
250 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS1197-55-3
IUPAC Name2-(4-aminophenyl)acetic acid
Molecular FormulaC8H9NO2
InChI KeyCSEWAUGPAQPMDC-UHFFFAOYSA-N
SMILESNC1=CC=C(CC(O)=O)C=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
FormCrystals or powder or crystalline powder
Identification (FTIR)Conforms
Assay (Aqueous acid-base Titration)≥97.5 to ≤102.5%
Appearance (Color)White to dark cream or yellow or pale brown
Assay (Silylated GC)≥97.5%
4-Aminophenylacetic acid, is used as a non-translocated competitive inhibitor of the epithelial peptide transporter PepT1. It can be detected using HPLC, NMR techniques.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El ácido 4-aminofenilacético, se utiliza como inhibidor competitivo no localizado del transportador de péptidos epiteliales PepT1. Se puede detectar usando técnicas de HPLC, RMN.

Solubilidad
Muy soluble en agua.

Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Estable bajo temperaturas y presiones normales. Estable a temperatura ambiente en recipientes cerrados en condiciones normales de almacenamiento y manipulación.
RUO – Research Use Only

General References:

  1. S Gracin.; M Svärd.; A Fischer. 4-Aminophenylacetic acid. Acta Crystallographica Section E. 2005E61 (1), 1536-1537.
  2. PC Kearney.; M Fernandez.; JA Flygare. Solid-phase synthesis of disubstituted guanidines. Tetrahedron letters. 199839 (18), 2663-2666.