3,5-Di-terc-butil-4-hidroxibenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
3,5-Di-terc-butil-4-hidroxibenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
3,5-Di-terc-butil-4-hidroxibenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

3,5-Di-terc-butil-4-hidroxibenzoato de metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 2511-22-0 | C16H24O3 | 264.37 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
25 g
100 g
Número de catálogo A14837.14
también denominado A14837-14
Precio (USD)
-
Cantidad:
25 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS2511-22-0
IUPAC Namemethyl 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate
Molecular FormulaC16H24O3
InChI KeyUPVYFJALDJUSOV-UHFFFAOYSA-N
SMILESCOC(=O)C1=CC(=C(O)C(=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Identification (FTIR)Conforms
Melting Point (clear melt)161.5-167.5?C
Appearance (Color)White to cream to yellow
FormCrystals or powder or crystalline powder
Assay (GC)≥97.5%

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only