B-27™ Supplement, XenoFree
Gibco™

B-27™ Supplement, XenoFree

El suplemento B-27 sin componentes xenobióticos se basa en la formulación clásica del suplemento B-27 y no contiene componentes deMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
A148670110 mL
Número de catálogo A1486701
Precio (MXN)
-
Cantidad:
10 mL
El suplemento B-27 sin componentes xenobióticos se basa en la formulación clásica del suplemento B-27 y no contiene componentes de origen animal a nivel de componentes primarios. El suplemento B-27 sin xenógenos, diseñado teniendo en cuenta al investigador de células madre traslacionales, puede usarse para fomentar la inducción de células madre neuronales humanas (hNSC) a partir de células madre pluripotentes (PSC), la expansión de hNSC, la diferenciación de hNSC, y el mantenimiento de neuronas diferenciadas maduras en cultivo.

Calidad
El suplemento B-27 sin componentes xenobióticos se fabrica en un centro donde se usan métodos y controles conforme con las prácticas recomendadas de fabricación actuales para dispositivos médicos, 21 CFR Parte 820. Nuestros centros de fabricación registrados por la FDA cuentan con la certificación ISO 13485 e ISO 9001.

Formulación sin xenógenos
El preparado no contiene componentes derivados de animales a nivel de componentes primarios.

Para otras aplicaciones, ofrecemos formulaciones alternativas del suplemento B-27 y medios Neurobasal

Para protocolos establecidos que usan el suplemento B-27, consulte nuestro Manual del Protocolo de Neurología Gibco.

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Tipo de célulaCélulas neuronales
Concentración50 X
Tipo de cultivoCultivo de células de mamífero
Línea de productosB-27
Cantidad10 mL
Nivel de sueroSin suero
Duración de almacenamiento12 meses
Condiciones de envíoHielo seco
FuenteSin componentes xenobióticos
Probado paraEndotoxinas, rendimiento, esterilidad, micoplasma
ClasificaciónSin suero
FormularioLíquido
Tipo de productoSuplemento de cultivo celular
EsterilidadEstéril
pHentre 6 y 8
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar en el congelador (de – 5°C a – 20 °C) y proteger de la luz.

Preguntas frecuentes

Do you offer B-27 supplements with and without insulin?

Yes, we do offer B-27 Supplement, minus insulin (Cat. Nos. A1895601 and A1895602). All our other B-27 supplements do contain insulin.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.

Can I thaw B-27 Supplements in a 37 degrees C water bath or incubator?

We do not recommend thawing at 37 degrees C. Best results are observed upon thawing at room temperature for approximately 2 hrs or overnight at 2-8 degrees C.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.

How do I thaw B-27 Supplements?

We recommend thawing it at 4 degrees C overnight or at room temperature for 2 hours. We don't recommend thawing in a water bath or incubator.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.

Can I re-freeze B-27 Supplements into smaller aliquots for future use?

Yes, we recommend that you aliquot when you first thaw it and thereafter subject the aliquot to no more than 2 additional freeze/thaw cycles.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.