Ácido 4-hidroxifenilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Ácido 4-hidroxifenilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Ácido 4-hidroxifenilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Ácido 4-hidroxifenilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 156-38-7 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Número de catálogo A15018.14
también denominado A15018-14
Precio (EUR)
52,80
Each
Cantidad:
25 g
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
52,80
Each
Identificadores químicos
CAS156-38-7
IUPAC Name2-(4-hydroxyphenyl)acetic acid
Molecular FormulaC8H8O3
InChI KeyXQXPVVBIMDBYFF-UHFFFAOYSA-N
SMILESOC(=O)CC1=CC=C(O)C=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Identification (FTIR)Conforms
FormCrystals or powder or crystalline powder
Appearance (Color)White to cream to pale brown or pale pink
Assay (Aqueous acid-base Titration)≥98.5 to ≤101.5%
Assay (Silylated GC)≥98.5%
It is used as a reagent in the acylation of phenols and amines. It is also used for fluorometric determination of oxidative enzymes.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
Se utiliza como reactivo en la acilación de fenoles y aminas. También se utiliza para la determinación fluorométrica de enzimas oxidativas.

Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido y metanol. Ligeramente soluble en agua.

Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente cerrado herméticamente. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
RUO – Research Use Only

General References:

  1. W A Hareland; R L Crawford; P J Chapman; and S Dagley. Metabolic function and properties of 4-hydroxyphenylacetic acid 1-hydroxylase from Pseudomonas acidovorans. J. Bacteriol. 1975, 121 (1), 272-285.
  2. S. Gracin and A. Fischer. 4-Hydroxy­phenyl­acetic acid. Acta Cryst. 2005, 61 o1919-o1920.