5-Fluoro-m-xileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
5-Fluoro-m-xileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
5-Fluoro-m-xileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
5-Fluoro-m-xileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

5-Fluoro-m-xileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 461-97-2 | C8H9F | 124.158 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 g
5 g
Número de catálogo A15020.06
también denominado A15020-06
Precio (EUR)
105,00
Each
Añadir al carro de la compra
Cantidad:
5 g
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
105,00
Each
Añadir al carro de la compra
Identificadores químicos
CAS461-97-2
IUPAC Name1-fluoro-3,5-dimethylbenzene
Molecular FormulaC8H9F
InChI KeyRCWIWNUVHNAUQC-UHFFFAOYSA-N
SMILESCC1=CC(F)=CC(C)=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Clear colorless to pale yellow
Assay (GC)≥96.0%
Refractive Index1.4735-1.4785 @ 20?C
FormLiquid

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only