Hexacloroestanato de amonio(IV), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Hexacloroestanato de amonio(IV), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Hexacloroestanato de amonio(IV), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Hexacloroestanato de amonio(IV), 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 16960-53-5 | Cl6H8N2Sn | 367.488 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
50 g
250 g
Número de catálogo A15152.30
también denominado A15152-30
Precio (EUR)
199,00
Each
Cantidad:
250 g
Pedido a granel o personalizado
Precio (EUR)
199,00
Each
Identificadores químicos
CAS16960-53-5
IUPAC Nametin(4+) diammonium hexachloride
Molecular FormulaCl6H8N2Sn
InChI KeyUDMAVAHFQCVSSE-UHFFFAOYSA-J
SMILES[NH4+].[NH4+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sn+4]
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White
FormCrystals or crystalline powder or lumpy powder
Assay (Aqueous acid-base Titration)≥97.5 to ≤102.5%

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

RUO – Research Use Only