Thermo Scientific Chemicals

Clorhidrato de hidroxilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Número de catálogo: A15398.0I
5000 g, Each
Thermo Scientific Chemicals

Clorhidrato de hidroxilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Número de catálogo: A15398.0I
5000 g, Each
Cantidad
Informational:Con fines informativos:Este producto químico puede requerir que obtengamos información adicional para nuestros registros de cumplimiento normativo y químico. Si es necesario, nos pondremos en contacto con usted para obtener esta información una vez que haya realizado su pedido.
Número de catálogo: A15398.0I
también denominado A15398-0I
Precio (EUR)
Cantidad
-

Identificadores químicos

CAS
5470-11-1
IUPAC Name
hydroxylamine hydrochloride
Molecular Formula
ClH4NO
InChI Key
WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES
Cl.NO
Appearance (Color)
White
Form
Crystals or crystalline powder or powder
Comment
Sourced in UK and US
Identification (FTIR)
Conforms (UK sourced material only)
Assay (Titration ex Chloride)
≥98.5 to ≤101.5% (UK sourced material)

Descripción

El clorhidrato de hidroxilamina es un inhibidor de la monomoamina oxidasa. Se utiliza para preparar oximas y ácidos hidróximicos en la síntesis orgánica. Actúa como inhibidor de la copolimerización. Se puede utilizar para eliminar el bromo y el polibromuro de una solución durante la extracción de lignina de biomasa lignocelulósica. Es un material de partida clave para la preparación de productos farmacéuticos y agroquímicos. Desempeña un papel vital en las industrias del caucho y del plástico como antioxidante, acelerador de vulcanización y eliminador radical. También se utiliza como estabilizador de color y aditivo de emulsión en películas en color.

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El clorhidrato de hidroxilamina es un inhibidor de la monomoamina oxidasa. Se utiliza para preparar oximas y ácidos hidróximicos en la síntesis orgánica. Actúa como inhibidor de la copolimerización. Se puede utilizar para eliminar el bromo y el polibromuro de una solución durante la extracción de lignina de biomasa lignocelulósica. Es un material de partida clave para la preparación de productos farmacéuticos y agroquímicos. Desempeña un papel vital en las industrias del caucho y del plástico como antioxidante, acelerador de vulcanización y eliminador radical. También se utiliza como estabilizador del color y aditivo de emulsión en películas de color.

Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, metanol y glicerol.

Notas
Sensible al aire y a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, pentacloruro de fósforo, calcio y sulfato de cobre(II) anhidro.
RUO - Para uso exclusivo en investigación

Figuras

Documentos y descargas

Certificados

    Preguntas frecuentes

    Citas y referencias

    Search citations by name, author, journal title or abstract text

    Seguridad y manipulación


    Classification of the substance or mixture
    CLP classification - Regulation(EC) No 1272/2008
    Substances/mixtures corrosive to metal
    Category 1
    Acute oral toxicity
    Category 3
    Acute dermal toxicity
    Category 4
    Skin Corrosion/Irritation
    Category 2
    Serious Eye Damage/Eye Irritation
    Category 2
    Skin Sensitization
    Category 1
    Carcinogenicity
    Category 2
    Specific target organ toxicity - (repeated exposure)
    Category 2
    Acute aquatic toxicity
    Category 1
    Label Elements
    Signal Word

    Danger

    Hazard Statements

    H301 - Toxic if swallowed

    H312 - Harmful in contact with skin

    H315 - Causes skin irritation

    H317 - May cause an allergic skin reaction

    H319 - Causes serious eye irritation

    H351 - Suspected of causing cancer

    H373 - May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure

    H400 - Very toxic to aquatic life

    Physical hazards

    H290 - May be corrosive to metals

    EU Specific Hazard Statements

    May form combustible dust concentrations in air

    Precautionary Statements

    P260 - Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray

    P273 - Avoid release to the environment

    P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection

    P305 + P351 + P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing

    P301 + P310 - IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician

    P302 + P352 - IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water