7-Hidroxiflavona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
7-Hidroxiflavona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
7-Hidroxiflavona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

7-Hidroxiflavona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 6665-86-7 | C15H10O3 | 238.242 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 g
5 g
Número de catálogo A18538.03
también denominado A18538-03
Precio (USD)
-
Cantidad:
1 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS6665-86-7
IUPAC Name7-hydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one
Molecular FormulaC15H10O3
InChI KeyMQGPSCMMNJKMHQ-UHFFFAOYSA-N
SMILESOC1=CC=C2C(=O)C=C(OC2=C1)C1=CC=CC=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Assay (HPLC)≥97.5%
Appearance (Color)White to cream to pale brown
Melting Point (clear melt)243.0-249.0°C
FormPowder
Identification (FTIR)Conforms

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only