2'-Hidroxi-6'-metoxiacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
2'-Hidroxi-6'-metoxiacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
2'-Hidroxi-6'-metoxiacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
2'-Hidroxi-6'-metoxiacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2'-Hidroxi-6'-metoxiacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 703-23-1 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Número de catálogo A18539.06
también denominado A18539-06
Precio (USD)
-
Cantidad:
5 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS703-23-1
IUPAC Name1-(2-hydroxy-6-methoxyphenyl)ethan-1-one
Molecular FormulaC9H10O3
InChI KeyUENLHUMCIOWYQN-UHFFFAOYSA-N
SMILESCOC1=CC=CC(O)=C1C(C)=O
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
FormCrystals or powder or crystalline powder
Melting Point (clear melt)55.0-61.0?C
Appearance (Color)Yellow
Assay (GC)≥96.0%

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only