4,4,4-Trifluoro-1-(2-naftil)-1,3-butanediona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
4,4,4-Trifluoro-1-(2-naftil)-1,3-butanediona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
4,4,4-Trifluoro-1-(2-naftil)-1,3-butanediona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

4,4,4-Trifluoro-1-(2-naftil)-1,3-butanediona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 893-33-4 | C14H9F3O2 | 266.219 g/mol
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Cantidad:
5 g
25 g
Número de catálogo A18726.14
también denominado A18726-14
Precio (USD)
-
Cantidad:
25 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS893-33-4
IUPAC Name4,4,4-trifluoro-1-(naphthalen-2-yl)butane-1,3-dione
Molecular FormulaC14H9F3O2
InChI KeyWVVLURYIQCXPIV-UHFFFAOYSA-N
SMILESFC(F)(F)C(=O)CC(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White to cream to pale brown or white to pale yellow
FormPowder
Assay (GC)≥98.5%
Identification (FTIR)Conforms
Melting Point (clear melt)72-76?C

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only