Cloruro de 2,6-difluorobencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Cloruro de 2,6-difluorobencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Cloruro de 2,6-difluorobencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

Cloruro de 2,6-difluorobencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Have Questions?
Número de catálogoCantidad
A19472.06
también denominado A19472-06
5 g
Número de catálogo A19472.06
también denominado A19472-06
Precio (USD)
-
Cantidad:
5 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS697-73-4
IUPAC Name2-(chloromethyl)-1,3-difluorobenzene
Molecular FormulaC7H5ClF2
InChI KeyMJXRENZUAQXZGJ-UHFFFAOYSA-N
SMILESFC1=CC=CC(F)=C1CCl
Ver más
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)White
Assay (GC)≥97.5%
FormFused low-melting solid
2,6-Difluorobenzyl chloride is used as rufinamide intermediate. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El cloruro de 2,6-difluorobencilo se utiliza como intermediario de la rufinamida. Es una materia prima importante e intermediaria utilizada en la síntesis orgánica.

Solubilidad
Soluble en acetona, DMSO y DMF. No soluble en agua.

Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
RUO – Research Use Only

General References:

  1. Naresh H. Tarte.; Hyun Yong Cho.; Seong Ihl Woo. Efficient Route for Cyclic Olefin Polymerization: Nonchelated Monodentate Benzimidazole Nickel(II) Complex Catalysts for Vinyl Polymerization of Norbornene. Macromolecules. 2007, 40, (23), 8162-8167.
  2. Eric A. Standley.; Timothy F. Jamison. Simplifying Nickel(0) Catalysis: An Air-Stable Nickel Precatalyst for the Internally Selective Benzylation of Terminal Alkenes. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, (4), 1585-1592.