2-Amino-4-metilfenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Amino-4-metilfenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Amino-4-metilfenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Amino-4-metilfenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Amino-4-metilfenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

CAS: 95-84-1 | C7H9NO | 123.16 g/mol
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
A19546.18
también denominado A19546-18
50 g
Número de catálogo A19546.18
también denominado A19546-18
Precio (USD)
-
Cantidad:
50 g
Pedido a granel o personalizado
Identificadores químicos
CAS95-84-1
EspecificacionesSpecification SheetHoja de especificaciones
Appearance (Color)Pale cream to cream to brown
FormCrystals or powder or crystalline powder or flakes
Assay (GC)≥97.5%
Melting Point (clear melt)133.0-139.0?C

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

RUO – Research Use Only