Pluripotent Stem Cell 4-Marker Immunocytochemistry Kit
Invitrogen™

Pluripotent Stem Cell 4-Marker Immunocytochemistry Kit

多能性幹細胞4マーカー免疫細胞化学キットを使用することで、ヒト多能性幹細胞(PSC)の4つの主要マーカーの最適な画像ベースの分析が可能になります。OCT4、SOX2、SSEA4、およびTRA-1-60。この高性能免疫細胞化学(ICC詳細を見る
製品番号(カタログ番号)数量
A2488140 tests
製品番号(カタログ番号) A24881
価格(JPY)
91,200
キャンペーン価格
Ends: 25-Dec-2026
130,400
割引額 39,200 (30%)
Each
数量:
40 tests
多能性幹細胞4マーカー免疫細胞化学キットを使用することで、ヒト多能性幹細胞(PSC)の4つの主要マーカーの最適な画像ベースの分析が可能になります。OCT4、SOX2、SSEA4、およびTRA-1-60。この高性能免疫細胞化学(ICC)キットには、最適化された染色実験を実現するための一次および二次抗体、核DNA染色、および調製済みバッファーの完全なセットが含まれています。2つのマーカーのみを使用して多能性幹細胞を特性評価するには、多能性幹細胞免疫細胞化学キット(OCT4、SSEA4)または多能性幹細胞免疫細胞化学キット(SOX2、TRA-1-60)をお勧めします。

多能性幹細胞4マーカー免疫細胞化学キットを使用すると、以下のことが可能になります。
•特異性の高い抗体を用いて、主要な多能性幹細胞マーカーの発現を確認
• 複数のマーカーを一度に測定することで、サンプルあたりの情報量を増加
• 最小限の労力で、美しいマルチプレックス画像を作成
• 染色プロトコルの不要な洗浄手順を最小化することで、時間を節約して細胞の損失を回避
• 完全かつ最適化された一連のICC試薬を使用して、サンプルを確実に処理PSCマーカーの発現を確認

重要なPSCマーカーの発現を確認
キットに含まれる抗体は、フィーダー依存の培地システムで培養されたものでもフィーダーフリーの培地システムで培養されたものでもPSCのICC分析で高い性能を発揮するように、慎重に選択および検証されています。OCT4およびSOX2は重要な核マーカーであり、SSEA4およびTRA-1-60は重要な細胞表面マーカーです。

サンプルあたりで得られる情報の増加
キットに含まれる抗体の組み合わせは、2つのマーカー(OCT4とSSEA4、SOX2とTRA-1-60など)の一度での特異的かつ同時評価と核DNA染色を可能にするように設計されており、時間と貴重なサンプルを節約できます。

美しいマルチプレックス画像を作成
高輝度で光安定性の高いAlexa Fluor™色素の優れた性能により、このキットは、一般的に利用可能な青、緑、オレンジ/赤のフィルターセットを使用して、PSCマーカー発現の美しいマルチプレックス画像を取得できます。

不要な洗浄ステップを最小化
このキットに推奨される合理化された方法により、標準的なICCプロトコルに見られる不要な洗浄ステップを排除し、特にガラスカバースリップやチャンバースライドを使用する場合、染色プロトコル中の時間を節約し、細胞損失の可能性を低減します。洗浄が必要なのは、一次および二次抗体とのインキュベーション後のみです。

サンプルの確実な処理
あらかじめ設定された固定、透過処理、ブロッキング、洗浄バッファーが最適化されたセットにより、試薬の調製や適合性の判断に時間を費やすことなく、科学的な疑問に答えることに集中できます。

提供内容
どのような培養プレート、ディッシュ、またはスライドフォーマットにも簡単に拡張できる多能性幹細胞4マーカー免疫細胞化学キットには、50 uLの染色容量を使用して40サンプルを染色できる試薬が付属しています。(以下のキット内容の詳細を参照)。
研究用にのみ使用できます。診断用には使用いただけません。
仕様
製品タイプ免疫組織化学キット
数量40 tests
コンジュゲート2カラー, Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 594
Unit SizeEach
組成および保存条件
–20℃~4℃で保管してください。
  • 10 μLのウサギ抗ヒトOCT4(200X)
  • 20 μLのラット抗ヒトSOX2(100X)
  • 20 μLのマウス抗ヒトSSEA4(100X)
  • 20 μLのマウス抗ヒトTRA-1-60(100X)
  • 20 µL の Alexa Fluor™ 555 ロバ抗ウサギ(250x)
  • 20 µL の Alexa Fluor™ 594 ロバ抗ウサギ(250x)
  • 20 μLのAlexa Fluor™ 488ロバ抗ラット(250X)
  • 20 μLのAlexa Fluor™ 555ヤギ抗マウスIgM(250X)
  • 20 µL の Alexa Fluor™ 594 ヤギ抗マウス IgM (250x)
  • 20 μLのAlexa Fluor™ 488ヤギ抗マウスIgG3(250X)

    -20℃~室温で保存:
  • NucBlue™ Fixed Cell ReadyProbes™ 試薬 (1X) 1 バイアル
  • 10 mLの固定液(1X)
  • 10 mLの透過化溶液S(1X)
  • 20 mLのブロッキング液(1X)
  • 20 mLの洗浄バッファー(10X)
  • よくあるご質問(FAQ)

    The Pluripotent Stem Cell 4-Marker Immunocytochemistry Kit provides the NucBlue Fixed Cell Stain. If I don't have the correct filter set for this stain, can I use another nucleic acid stain?

    If you use Alexa Fluor 488/Alexa Fluor 555 dye-conjugated secondary antibodies and you have a Cy5/Alexa Fluor 647 filter set, you may use a far-red nucleic acid stain, such as NucRed Dead 647 ReadyProbes Reagent (Cat. No. R37113) or SYTOX Deep Red Nucleic Acid Stain (Cat. No. S11380). Do not use these far-red nucleic acid stains if using an Alexa Fluor 594 dye-conjugated secondary antibody as there is too much spectral overlap of Alexa Fluor 594 into the Cy5/Alexa Fluor 647 range.

    Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Analysis Support Center.

    Can I use the Pluripotent Stem Cell 4-Marker Immunocytochemistry Kit for flow cytometry analysis?

    We do not recommend using the Pluripotent Stem Cell 4-Marker Immunocytochemistry Kit for flow cytometry analysis. The kit and protocol were specifically developed for imaging analysis (microscopy/high-content screening (HCS)).

    Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Analysis Support Center.

    Do you offer the individual components of the Pluripotent Stem Cell 4-Marker Immunocytochemistry Kit as standalone products?

    Only the NucBlue Fixed Cell ReadyProbes Reagent may be purchased separately as Cat. No. R37606. We do offer the secondary antibodies separately, but not in the same proprietary concentration as provided in the kit. We also offer formaldehyde, DPBS, BSA, and saponin as separate catalog numbers, but not in the volumes or as formulated in the kit. The primary antibodies are not available as separate stock items; all non-stock items in the kit may be available as a custom order. Please contact your Account Representative.

    Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Analysis Support Center.