La solución de glucosa Gibco™ contiene D-glucosa en una concentración de 200 g/L y se utiliza como un suplemento sinMás información
Have Questions?
Número de catálogo
Cantidad
A2494001
50 mL
Número de catálogo A2494001
Precio (CLP)
-
Cantidad:
50 mL
La solución de glucosa Gibco™ contiene D-glucosa en una concentración de 200 g/L y se utiliza como un suplemento sin suero adecuado para el cultivo celular. La solución de glucosa se puede añadir a diversos medios de cultivo de céluclas Gibco™, incluidos, pero no limitado, medio Eagle modificado de Dulbecco (DMEM), RPMI 1640, DMEM/F-12, IMDM y Minimum Essential Medium. Cada lote de solución de glucosa se prueba para garantizar la esterilidad, la osmolalidad, el pH y el nivel de endotoxinas. Ofrecemos una gran variedad de medios a los que se puede añadir la solución de glucosa. Busque el medio adecuado mediante la herramienta de selección de medios.
Sistema de fabricación y calidad conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales La solución de glucosa se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales ubicadas en Grand Island, Nueva York (EE. UU.). Las instalaciones están registradas en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Concentración200 g/L
DescripciónSolución de glucosa, 50 ml, líquido, 12 meses de vida útil, utiliza para aplicaciones de cultivo de células de mamífero, para uso exclusivo en investigación
Para utilizar con (aplicación)Cultivo de células de mamíferos
Calidad de fabricacióncGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productosGibco
Cantidad50 mL
Duración de almacenamiento12 meses
ClasificaciónSin suero
FormularioLíquido
Tipo de productoGlucosa
Estado normativoSolo para uso en investigación
EsterilidadEstéril con filtro
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y protegerlo de la luz. Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación.
Preguntas frecuentes
What is the glucose concentration in Glucose Solution (Cat. No. A249001)?
The glucose concentration of Glucose Solution (Cat. No. A2494001) is 200 grams of glucose per 1L of distilled water.