HepExtend™ Supplement (50X)
Gibco™

HepExtend™ Supplement (50X)

HepExtend™ Supplement (50x) wurde für die Verwendung mit kryokonservierten primären Hepatozyten optimiert, um die Zellviabilität, Funktion und Anzahl der TageWeitere Informationen
Have Questions?
KatalognummerMenge
A273750110 ml
Katalognummer A2737501
Preis (EUR)
466,00
Each
Menge:
10 ml
Preis (EUR)
466,00
Each
HepExtend™ Supplement (50x) wurde für die Verwendung mit kryokonservierten primären Hepatozyten optimiert, um die Zellviabilität, Funktion und Anzahl der Tage in der Kultur zu verbessern. Dadurch können Forscher metabolische und toxikologische Experimente durchführen, die unter normalen Kulturbedingungen nicht möglich sind. Geben Sie HepExtend™ Supplement einfach zu den standardmäßigen Williams E-Hepatozyten-Erhaltungsmedien hinzu und verwenden Sie es mit Ihren üblichen Hepatozyten-Kultivierungsmethoden und -Instrumenten. Das Supplement enthält keine kleinen Moleküle oder fötalen Rinderseren, Komponenten, von denen bekannt ist, dass sie die primäre Hepatozytenfunktion beeinträchtigen.

• Aktiv—Entwickelt für maximale Zellviabilität und Zellgesundheit bei der Kultivierung primärer plattierbarer Hepatozyten
• Verlängertes Zellüberleben—Die Tage in Kultur können auf 10 Tage verlängert werden, wobei die normale Zellmorphologie und die Gallenkanalikuli erhalten bleiben
• Konsistent—In einer cGMP-konformen Einrichtung unter Verwendung hochwertiger Materialien hergestellt

Aufrechterhaltung der P450
Das HepExtend™ Supplement kann zusammen mit Ihren Standard-Hepatozyten-Kulturmedien verwendet werden, um metabolisch kompetente Hepatozyten für mindestens 10 Tage für die Verwendung in nachgeschalteten ADME/Tox-Anwendungen zu ermöglichen, die mit Standard-5-Tage-Kultursystemen nicht erreicht werden können.

Verbesserte Genexpression
Die HepExtend™ Supplementierung erhöht die basale Genexpression vieler Schlüsselgene, die am Arzneimittelmetabolismus und -transport beteiligt sind.

Erhalt der Induzierbarkeit
Die Aktivierung des Kernrezeptors und die Geninduzierbarkeit bleiben in Kulturen erhalten, die mit HepExtend™ supplementierten Medien behandelt werden.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Specifications
KulturtypHepatozytenzellkultur
ProduktlinieHepExtend
Menge10 ml
Haltbarkeit12 Monate
VersandbedingungTrockeneis
KlassifikationOhne Stoffe tierischen Ursprungs
FormFlüssig
ProdukttypHepatozyten-Supplement
pH6 bis 8
Unit SizeEach

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

What is HepExtend Supplement?

HepExtend Supplement (50X) is an enriched supplement designed to enhance the culture lifespan (cell viability, function, and number of days in culture) of cryopreserved primary hepatocytes. We recommend using the supplement in conjunction with William's E Medium (Cat. No. A1217601) and Hepatocyte Maintenance Supplement Pack (Cat. No. CM4000), following the recommended hepatocyte culture methods. When cultured in the presence of the HepExtend Supplement, primary human hepatocyte lots will live and be functional for 10 days or longer depending on the lot of cells and other assay conditions. HepExtend Supplement does not contain growth factors, cytokines, fetal bovine serum, or pharmaceutical small molecules that are known to interfere with primary hepatocyte function.

Has Gibco HepExtend Supplement been tested on animal primary hepatocytes?

At this time, Gibco HepExtend Supplement has only been tested on cryopreserved human hepatocytes; we therefore cannot recommend using this supplement on other species.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.

How much longer can hepatocytes be kept in culture when using Gibco HepExtend Supplement?

We recommend that Gibco HepExtend Supplement be used to keep hepatocytes in culture for up to 10 days, and it has been shown to work on approximately 80% of human lots tested-including metabolism-qualified, induction-qualified, and transporter-qualified lots.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.

Do I need to use special culturing methods when using Gibco HepExtend Supplement?

Gibco HepExtend Supplement is compatible with current hepatocyte culturing methods and instrumentation and therefore, we recommend following the Gibco Thawing and Plating Cryopreserved Hepatocytes protocol that is available on our website.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.

Does Gibco HepExtend Supplement contain any FBS?

Gibco HepExtend Supplement does not contain growth factors, cytokines, FBS, or pharmaceutical small molecules. However, it does contain small amounts of BSA (0.12375 g/mL at 50X).

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.