Product Image
Applied Biosystems™

GeneMapper™ ID-X Software v1.5, Client Installation

Este producto incluye una única instalación de cliente del software GeneMapper ID-X v1.5 (sin base de datos) y licencia.El softwareMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
A278871 licencia
A278855 licencias
A2788610 licencias
Número de catálogo A27887
Precio (MXN)
-
Cantidad:
1 licencia
Este producto incluye una única instalación de cliente del software GeneMapper ID-X v1.5 (sin base de datos) y licencia.

El software GeneMapper ID-X es una solución de software de genotipado automatizado para todas las necesidades de análisis de datos, incluidas las pruebas de casos forenses, la creación de bases de datos y las pruebas de paternidad. El software GeneMapper ID-X admite una configuración de base de datos multiusuario y proporciona un conjunto de herramientas de análisis de datos y de revisión de muestras que simplifican el tamaño, la llamada a alelos, el análisis de mezclas y los cálculos estadísticos. El software ofrece un completo sistema de valor de calidad que puede optimizarse y validarse para su uso tanto en sistemas expertos como en flujos de trabajo de análisis de datos tradicionales. El software admite aplicaciones de genotipado en Applied Biosystems 310, 3100, 3100-Avant; analizadores genéticos Applied Biosystems 3130, 3130xl, 3500, 3500xL y analizador de ADN Applied Biosystems 3730.

Obtenga más información sobre el software GeneMapper ID-X >

Las características del software GeneMapper ID-X v1.5 incluyen:
• Compatibilidad con Microsoft Windows 7 de 64 bits
• Gestor de perfiles mejorado
     --Permite importar perfiles de referencia o personalizados desde archivos de texto
     --Permite exportar resultados de comparación para análisis e informes
• Capacidades ampliadas para integrarse con sistemas de terceros y administrar el archivado de datos
     --Interfaz de línea de comandos adicional para automatizar la exportación de todos los objetos de datos clave, la apertura de un proyecto, la división de un proyecto en varios proyectos y el filtrado de muestras para comandos seleccionados
     --Permite al usuario generar gráficos de muestra en PDF individuales mediante un único comando
• Compatibilidad con la especificación CODIS CMFv3.2 R13
     --Permite la exportación de CODIS XML con la última lista de categorías de muestras, marcadores y kits aceptados por CODIS
     --Compatibilidad con CODIS ORI expandido
     --Permite al usuario definir nombres de kits/paneles y locus que se pueden exportar
• Un conjunto actualizado y consolidado de paneles, bandejas y los archivos de stutter para respaldar el análisis con todos los kits AmpFlSTR existentes, incluidos GlobalFiler, GlobalFiler Express e Yfiler Plus, están preinstalados con el software
• La adición de la base de datos de población GlobalFiler para respaldar el análisis estadístico de los datos del kit GlobalFiler

Descripción general del software GeneMapper ID-X:
• Herramienta de análisis de datos fácil de usar y potente diseñada para aumentar la productividad del laboratorio
• La capacidad integral del sistema especializado permite el análisis de muestras de creación de bases de datos forenses que se suministran mediante la funcionalidad de evaluación de datos automatizada y herramientas de revisión manual eficaces
• Solución Complete Expert Assistant para el análisis de muestras de pruebas de casos forenses que combinan un conjunto eficaz de funciones de revisión manual con una herramienta de análisis de mezcla integrada
• La funcionalidad de control de calidad permite realizar comparaciones de coincidencia de alelos y búsquedas de concordancia en un conjunto de datos
• Las capacidades integrales de seguridad, auditoría y firma electrónica ayudan a proteger la integridad de los datos y a controlar los registros técnicos
• La configuración de bases de datos multiusuario almacena sus proyectos en una ubicación central y facilita el intercambio de información
• Interfaz de línea de comandos: la capacidad de acceder automáticamente al software GeneMapper ID-X (sin intervención humana) optimiza su integración con instalaciones LIMS y otras aplicaciones en una infraestructura de laboratorio existente

Evaluación de datos automatizada
El software GeneMapper ID-X se ha diseñado específicamente para cumplir los requisitos del software Expert System y Expert Assistant. Una combinación de sofisticados procesos de evaluación de datos automatizados y herramientas de revisión manual eficaces proporcionan una capacidad exhaustiva de Expert System. Esto facilita una interacción óptima entre el analista y los datos, lo que ayuda a reducir de forma significativa el tiempo de análisis necesario para las muestras de una sola fuente. Características como la comprobación de los requisitos de análisis, la evaluación de la calidad de la escalera alélica, el sistema de valor de calidad mejorado y el resumen del análisis analizan muestras y las segregan en categorías de aprobación o revisión basadas en sus umbrales. Una vez segregadas, podrá realizar fácilmente una revisión manual de las muestras.

A pesar de su capacidad para automatizar y agilizar el análisis de muestras de una sola fuente, un sistema especializado no puede tomar la decisión final de análisis para la mayoría de las muestras de pruebas de casos forenses y, en particular, para las que contienen mezclas. El software GeneMapper ID-X está diseñado para aprovechar los conocimientos automatizados, basados en reglas y específicos del tema, para actuar como un Expert Assistant del analista forense, ayudar a simplificar gran parte del proceso de análisis y capacitar al analista para tomar decisiones clave de interpretación. Una herramienta de análisis de mezcla determina el número de contribuidores a una mezcla y ayuda a gestionar eficazmente los posibles genotipos resultantes. Esto permite al analista forense interpretar mezclas y generar cálculos estadísticos precisos.

Las herramientas manuales ayudan a mejorar la revisión de datos
Las eficiencias de análisis de datos ofrecidas por los procesos de revisión de datos automatizados se han mejorado todavía más mediante la introducción de un conjunto de herramientas de revisión manual. Estos desarrollos se centran en la ventana de gráficos, lo que permite un acceso rápido y sencillo a todos los aspectos de los datos, lo que ayuda a simplificar el proceso de revisión de datos. Las barras de encabezado con marcador de color indican qué marcadores de una muestra no han podido cumplir los umbrales definidos por el usuario y la ventana de detalles de los valores de calidad del proceso (PQV) informa de los indicadores se han disparado y de cuánto difiere el valor observado del umbral. Además, hay disponibles opciones de etiquetado ampliadas para distinguir los alelos de los artefactos y los revisores pueden acceder directamente a los datos sin procesar para una mayor resolución de problemas. La revisión electrónica/por pares de los datos se mejora con la revisión y aceptación manual de PQVS de nivel de marcador y muestra junto con una visualización detallada de la tabla de edición de etiquetas.

Para solucionar problemas adicionales, los revisores también pueden acceder directamente a los datos sin procesar. La capacidad de revisar y aceptar manualmente marcadores y PQV de nivel de muestra en una pantalla de tabla de edición de etiquetas detallada mejora la revisión de datos electrónicos/de pares.

Un sistema completo y verificado
El software GeneMapper ID-X es un componente integral del completo sistema de instrumentos, reactivos, software y servicios para aplicaciones de identidad humana de Thermo Fisher Scientific. El sistema se ha sometido a pruebas de verificación exhaustivas para garantizar la solidez de las características de diseño, el rendimiento y la reproducibilidad. Cuando se asocie con Thermo Fisher, obtendrá acceso a una de las redes de recursos de identificación humana más extensas del sector. Nuestro equipo especializado de profesionales forenses, con una amplia experiencia en el desarrollo de productos forenses, ha colaborado estrechamente con la comunidad forense para desarrollar el software GeneMapper ID-X. El software forma parte de un sistema que cuenta con el respaldo de la asistencia técnica in situ de científicos de apoyo cualificados para aplicaciones de campo e ingenieros de servicio de campo.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo)3500xL Genetic Analyzer, 3130 Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3500 Genetic Analyzer, 3100 Genetic Analyzer
Sistema operativoWindows 7 Pro SP1 64-bit
Tipo de productoGeneMapper ID-X Software V1.5 Client Installation
Cantidad1 licencia
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Línea de productosGeneMapper
Software Type1 Client License
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
This product includes a single GeneMapper ID-X Software v1.5 Client Installation (no database) and license.