TaqPath™ 1-Step Multiplex Master Mix
El producto real puede variar
Applied Biosystems™

TaqPath™ 1-Step Multiplex Master Mix

La mezcla maestra multiplex de 1 paso TaqPath es una mezcla rápida 4X RT-qPCR de un solo tubo que proporcionaMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
A2852710 mL
A285265 x 1 ml
A285250,5 mL
Número de catálogo A28527
Precio (USD)
-
Cantidad:
10 mL
La mezcla maestra multiplex de 1 paso TaqPath es una mezcla rápida 4X RT-qPCR de un solo tubo que proporciona una detección sensible y reproducible de hasta cuatro objetivos de ARN/ADN diferentes en una sola reacción multiplex.Particularmente útil para el diagnóstico, la detección de virus y flujos de trabajo de expresión génica de alto rendimiento, la mezcla incluye la transcriptasa inversa MMLV termoestable, dNTP, UNG, tinte MUSTANG PURPLE (referencia pasiva) y ADN polimerasa rápida termoestable, todo en un solo tubo.TaqPath se fabrica bajo un sistema de gestión de calidad ISO13485 sólido y se ha diseñado para producir un rendimiento consistente del producto lote tras lote.

Este formato 4X de un solo tubo facilita la configuración de la reacción; solo tiene que añadir el ensayo y la muestra suministrados por el usuario (Figura 1).Con un rendimiento reproducible incluso en presencia de inhibidores, junto con un estricto control de calidad para minimizar la variación de lote a lote, la mezcla maestra multiplex de 1 paso TaqPath es una opción inmejorable para sus pruebas de diagnóstico multiplex o sus necesidades de desarrollo.

Las características de la mezcla maestra multiplex de 1 paso TaqPath incluyen:
• Alta sensibilidad para detectar objetivos de un bajo número de copias con resultados de CT reproducibles
• Amplio rango dinámico con objetivos de ARN y ADN
• Optimizada para multiplexing de hasta cuatro objetivos simultáneamente con tinte de referencia MUSTANG PURPLE
• Tolerante ante inhibidores que se encuentran comúnmente en muestras clínicas
• Producción avanzada y controles de procesos garantizan la uniformidad de lote a lote
• Paquete de conformidad que contiene los documentos de conformidad solicitados con mayor frecuencia, disponible a continuación

Alta sensibilidad
Para permitir la detección reproducible de patógenos y transcripciones de bajo título, la mezcla maestra multiplex de 1 paso TaqPath se ha optimizado como una mezcla maestra 4X de mayor concentración que permite introducir más muestras en cada reacción, aumentando la sensibilidad incluso en reacciones de bajo volumen.En la figura 1 se muestra la uniformidad de los resultados obtenidos al detectar 10 entradas de copia del objetivo de ARN.

Amplio rango dinámico compatible con ARN y ADN
La mezcla maestra multiplex de 1 paso TaqPath se ha optimizado para proporcionar una alta especificidad y un rango dinámico para su uso con objetivos de ARN y ADN.Dado que los laboratorios de virología suelen analizar los virus tanto de ARN como de ADN, la mezcla maestra multiplex de 1 paso TaqPath está diseñada para utilizar un solo protocolo para analizar ambos tipos de ácido nucleico.Esta flexibilidad de entrada puede ayudar a optimizar el número de flujos de trabajo diferentes en su laboratorio para mejorar la eficiencia.En la figura 2 se muestra la excelente linealidad de la PCR en una serie de dilución de ARN de 6 logaritmos, mientras que en la figura 3 se muestra un rango dinámico lineal de 6 logaritmos para los objetivos de ARN y ADN.

Optimizada para multiplexing
La mezcla maestra multiplex de 1 paso TaqPath se ha validado para el multiplexing de hasta cuatro objetivos simultáneamente, lo que permite que se ejecuten a la vez objetivos y controles adicionales con fines de eficiencia o control de calidadEn lugar de incluir el tinte ROX como referencia pasiva, la mezcla maestra multiplex de 1 paso TaqPath incluye el tinte MUSTANG PURPLE de longitud de onda de emisión más larga como referencia pasiva.Este tinte de referencia pasiva de longitud de onda más larga permite medir el tinte JUN, o un tinte de longitud de onda de emisión similar, en el canal utilizado previamente para medir el tinte ROX.En la figura 3 se muestra el rendimiento de la mezcla maestra multiplex de 1 paso TaqPath en reacciones de 4-plex con objetivos de ARN y ADNc.

Tolerante ante inhibidores
A diferencia de otras mezclas maestras en el mercado, la exclusiva fórmula patentada de la mezcla maestra RT-qPCR de 1 paso TaqPath permite un rendimiento sólido incluso en presencia de sustancias que normalmente pueden inhibir la PCR, como heparina, hematina o EDTA, lo que aumenta su confianza al trabajar con una variedad de muestras clínicas complejas.Las mezclas maestras TaqPath demuestran una mayor tolerancia ante los inhibidores en comparación con mezclas de la competencia (Figura 4).

Producción y controles de procesos
La mezcla maestra multiplex de 1 paso TaqPath se fabrica bajo un sistema de gestión de calidad sólido que utiliza materias primas de calidad trazables y procedimientos operativos validados.Con controles establecidos desde la compra pasando por el control de calidad y la entrega del producto, TaqPath está diseñado para producir un rendimiento consistente del producto lote tras lote.

Reactivo de uso general fabricado de conformidad con las buenas prácticas de fabricación actuales
Las mezclas maestras TaqPath son reactivos de uso general etiquetados como «para uso en laboratorio» y fabricados en una instalación con certificación ISO 13485 y registrada por la FDA de conformidad con las buenas prácticas de fabricación actuales.

Paquete de conformidad
Para satisfacer eficazmente sus necesidades de conformidad, los documentos solicitados con mayor frecuencia están disponibles aquí:
•Declaración de calidad con relación a las buenas prácticas de fabricación actuales a las que se adhieren las mezclas maestras TaqPath
• Certificado de análisis (COA) detallado y específico del lote (consulte la sección Documentos y descargas a continuación)
•Declaración de estabilidad del producto
• Asistencia en la evaluación de proveedores
  -- Autoevaluación completada
  -- Certificación ISO del centro de fabricación
• Para preguntas sobre la conformidad con el reglamento REACH de la UE, envíe un correo electrónico a LSGChemicalCompliance@thermofisher.com
• Declaración sobre BSE/TSE
• Control de cambios y registro de notificaciones
¿No encuentra el documento de conformidad que busca?La asistencia técnica puede ayudarle.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo)QuantStudio 6 Pro Real-Time PCR System or QuantStudio 7 Pro, QuantStudio 3 or 5, QuantStudio 6/QuantStudio 7 Flex, QuantStudio 12K Flex, QuantStudio Dx, ViiA 7, 7500 , 7500 Fast, 7500 Fast Dx
FormatoTubo
IncluyedUTP, UNG/UDG
Inhibitor Tolerance (Simple)High
Capacidad multiplexUp to 4-plex
N.º de reacciones2000 reacciones
Colorante de referencia pasivaMustang Purple
PolimerasaADN polimerasa Fast
Línea de productosTaqPath
Tipo de productoMezcla maestra para qPCR
Cantidad10 mL
Tipo de muestraADN, ARN
SensibilidadDown to 10 copies
Condiciones de envíoHielo seco
Suficiente para2000 reacciones de 20 μl
Especificidad de dianaRNA only, Both RNA and DNA
TermoestabilidadNot Applicable
Volumen10 mL
Concentración4X
Método de detecciónSonda de cebado
Para utilizar con (aplicación)Expresión génica, Microbial Detection
Método de PCRRT-qPCR de 1 paso
Velocidad de reacciónrápida o estándar
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Contiene un tubo de 10 ml de mezcla maestra 4X de RT-qPCR suficiente para 2000 reacciones de 20 μL.
Almacene en congelador (-5° a -30 °C).

Preguntas frecuentes

I need to multiplex but cannot use ROX. What options do I have?

For multiplex assays that include reporter dyes overlapping the ROX channel (i.e. JUN), we recommend using one of our optimized multiplex master mixes that include the passive reference dye, MUSTANG PURPLE. MUSTANG PURPLE is compatible with QuantStudio 5, 6, 7, and 12K Flex, 7500, 7500 Fast, and ViiA 7 real-time PCR instruments.

While not ideal, we also offer master mixes that contain no passive reference dyes. For selection help for master mixes with no passive reference, please contact Technical Support at techsupport@thermofisher.com.

What master mix should I use for multiplexing in my qPCR experiments?

The choice of master mix depends upon the number of assays in your reaction, the application, and instrument compatibility. Please refer to our real-time PCR master mixes and instrument compatibility chart (https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/LSG/brochures/master-mix-instrument-compatibility.pdf) prior to selecting one of the master mixes below:

Gene Expression Assays:
- Single, duplex, and triplex assays: TaqMan Fast Advanced Master Mix or TaqMan Fast Virus 1-Step Master Mix
- Multiplexing up to 4 assays: TaqMan Multiplex Master Mix or TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix

SNP Genotyping Assays:
- Single SNP Genotyping assay: TaqPath ProAmp Master Mix
- Duplex SNP Genotyping assays: TaqPath ProAmp Multiplex Master Mix, TaqMan Multiplex Master Mix

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Real-Time PCR and Digital PCR Instruments Support Center.