Medio de expresión ExpiCHO™
Gibco™

Medio de expresión ExpiCHO™

El medio de expresión ExpiCHO™ es un medio sin material de origen animal y sin proteínas, fabricado según las GMP,Más información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
A29100011000 mL
A29100026 x 1 L
A291000420 L
A291000310 L
Número de catálogo A2910001
Precio (EUR)
636,00
Each
Cantidad:
1000 mL
Precio (EUR)
636,00
Each
El medio de expresión ExpiCHO™ es un medio sin material de origen animal y sin proteínas, fabricado según las GMP, con definición química y sin suero, diseñado de forma específica para el crecimiento a alta densidad y la transfección de células de ovario de hámster chino (CHO) adaptadas al crecimiento en suspensión. Es un componente principal del kit de sistema de expresión ExpiCHO™ (n.º cat. A29133) para la producción de proteínas transitorias escalable.

Medio de expresión ExpiCHO:
• Facilita el crecimiento de cultivos de células CHO en suspensión a densidades superiores a 2 x 107 células por ml, con una viabilidad celular > 95 %
• Utiliza un medio de cultivo de suspensión sin suero compatible con la transfección que permite una elevada eficacia de transfección > 90 % con el reactivo de transfección de CHO ExpiFectamine™
• Apoya la transfección transitoria de células CHO en suspensión a una densidad de 6 x 106 células por ml
• Facilita la expresión mantenida y de alto nivel de cultivos transfectados de manera transitoria de alta densidad, lo que permite obtener rendimientos de hasta 3 g por litro de proteína recombinante
• Favorece el crecimiento y la transfección de células CHO en formatos de cultivo desde < 1 ml en placas multipocillos a > 10 l en biorreactores de sobremesa
• No contiene rojo de fenol

El medio de expresión ExpiCHO se formula con el reactivo GlutaMAX™-I. Está listo para su uso y no requiere suplementación. La formulación químicamente definida proporciona una reproducibilidad y fiabilidad altas entre lotes. Para la expresión transitoria de proteínas de mayor nivel, el medio se utiliza en combinación con un alimento de cultivo adaptado, ExpiCHO™ Feed, que se suministra como parte del kit de transfección de CHO ExpiFectamine™ (cat. n.º A29129). El medio de expresión ExpiCHO no se recomienda para cultivos celulares adherentes. Las células se han cultivado por lo general en matraces de estilo Erlenmeyer sobre una plataforma para agitadores en una incubadora de cultivo celular humidificado con CO 2. Sin embargo, los cultivos se pueden ampliar desde volúmenes de < 1 ml en placas multipocillos a > 10 l en biorreactores.
Especificaciones
Línea de célulasCHO
Tipo de célulaChinese hamster ovary (CHO) cells
Concentración1X
Sistema de expresiónExpiCHO-S™
FormatoFrasco
Línea de productosExpiCHO
Tipo de productoMedio de expresión de CHO
Cantidad1000 mL
Duración de almacenamiento12 meses a partir de la fecha de fabricación
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
ClasificaciónSin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero
Culture TypeCultivos celulares en suspensión
FormularioLíquido
Serum LevelSin suero
EsterilidadSterile
Sterilization MethodSterile-filtered
Con aditivosGlutaMAX
Sin aditivosSin rojo fenol
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Condiciones de almacenamiento: en un lugar oscuro, entre 2 y 8 °C
Condiciones de envío: ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación

Preguntas frecuentes

My ExpiCHO Expression Medium (Cat. No. A2910002) was accidentally frozen. Can I still use it?

This product should be stored at 2-8 degrees C and should not be frozen. The biggest issue with accidentally freezing this product is its solubility. If this product was accidentally frozen, we recommend placing it in a 2-8 degree environment and allowing it to slowly thaw overnight. If the product is fully thawed and shows no signs of precipitation, then it should still be usable, but we cannot guarantee effectiveness.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.

When subculturing ExpiCHO the day before a transfection to 3-4 x 10E6/mL, would you recommend pelleting the cells and resuspending them in completely fresh media, or simply replacing some of the media to split them down to the desired cell density?

Before transfecting ExpiCHO cells, there is no need to change out the media during the subculturing. This would become expensive and the conditioned media is not necessary.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.

For how many passages would you recommend using ExpiCHO cells before replacing them with new cells that were frozen at earlier passages?

For optimal performance with respect to protein production, we recommend thawing ExpiCHO cells and letting them grow for 2-3 passages prior to transfection. Overall, we do not recommend using the cells beyond ˜20 passages.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Culture Support Center.

How many days should I wait before harvesting my protein with the ExpiCHO system?

Optimal time to harvest protein will depend on the specific properties of the protein being expressed and the protocol chosen. Typical harvest times to reach maximum titers for the various protocols are as follows:
- Standard Protocol: 8-10 days post-transfection
- High Titer Protocol: 10-12 days post-transfection
- Max Titer Protocol: 12-14 days post-transfection

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Expression Support Center.

I didn't add the enhancer with the ExpiCHO system. Will I still get good protein expression?

The Enhancer is designed to work with the ExpiCHO system for maximal expression. If the enhancer is not added, there will be a greater than 50% loss in expression.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Protein Expression Support Center.