Alexa Fluor™ 405 NHS Ester (Succinimidyl Ester)
Invitrogen™

Alexa Fluor™ 405 NHS Ester (Succinimidyl Ester)

Alexa Fluor™ 405 es un tinte azul fluorescente óptimo para su uso con el láser violeta de 405 nm. ElMás información
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCantidad
A30100
también denominado A-30100
5 mg
A300001 mg
Número de catálogo A30100
también denominado A-30100
Precio (CLP)
-
Cantidad:
5 mg
Alexa Fluor™ 405 es un tinte azul fluorescente óptimo para su uso con el láser violeta de 405 nm. El tinte Alexa Fluor™ 405, empleado para la generación estable de señales para la obtención de imágenes en citometría de flujo, es soluble en agua e insensible al pH entre pH 4 y pH 10. Además de las formulaciones de colorante reactivo, ofrecemos el colorante Alexa Fluor™ 405 conjugado con una serie de anticuerpos, péptidos, proteínas, trazadores y sustratos de amplificación optimizados para la detección y el etiquetado celular (más información).

El éster de NHS (o éster de succinimidilo) de Alexa Fluor™ 405 es la herramienta más empleada para conjugar este colorante con una proteína o anticuerpo. Los ésteres NHS se pueden usar para etiquetar aminas primarias (R-NH2) de proteínas, oligonucleótidos modificados por aminas y otras moléculas que contengan aminas. El conjugado Alexa Fluor™ obtenido mostrará una fluorescencia más brillante y mayor fotoestabilidad que los conjugados de otros fluoróforos espectralmente similares.

Información detallada sobre este éster de NHS AlexaFluor™:

Etiqueta de fluoróforo: Tinte Alexa Fluor™ 405
Grupo reactivo: Éster NHS
Reactividad: Aminas primarias en proteínas y ligandos, oligonucleótidos modificados con aminas
Ex/Em del conjugado: 400/424 nm
Coeficiente de extinción: 35.000 cm-1 m-1
Colorantes similares espectrales: Pacific Blue
Peso molecular: 1028,3

Reacción de conjugación habitual
Puede conjugar agentes aminorreactivos con prácticamente cualquier proteína o péptido (el protocolo proporcionado está optimizado para anticuerpos IgG). Puede ampliar la reacción para cualquier cantidad de proteína, pero la concentración de la proteína debe ser al menos de 2 mg/ml para obtener unos resultados óptimos. Recomendamos probar tres grados de etiquetado distintos y emplear tres proporciones molares diferentes del reactivo en la proteína.

El éster NHS Alexa Fluor™ suele disolverse en dimetilformamida (DMF) anhidra o dimetilsulfóxido (DMSO) (D12345) de gran calidad, y la reacción se lleva a cabo en un tampón de bicarbonato sódico de 0,1–0,2 M, pH 8,3, a temperatura ambiente durante una hora. Dado que la pKa de la amina terminal es inferior a la del grupo amino épsilon de lisina, puede realizar un etiquetado más selectivo de la terminal amina mediante un tampón más cercano al pH neutro.

Purificación del conjugado
Los anticuerpos etiquetados se separan normalmente del tinte Alexa Fluor™ mediante una columna de filtración en gel, como Sephadex™ G-25, BioGel™ P-30 o equivalentes. Para cantidades mucho mayores o menores de proteínas, seleccione un medio de filtración en gel con un corte de peso molecular adecuado o purifique por diálisis. Ofrecemos varios kits de purificación optimizados para diferentes cantidades de conjugado de anticuerpos:
Kit de purificación de conjugado de anticuerpos para 0,5-1 mg (A33086)
Kit de purificación de conjugado de anticuerpos para 20-50 µg (A33087)
Kit de purificación de conjugado de anticuerpos para 50-100 µg (A33088)

Más información sobre el etiquetado de proteínas y anticuerpos
Ofrecemos una amplia selección de kits de etiquetado de anticuerpos y proteínas Molecular Probes™ que se ajustan a su material de partida y a su configuración experimental. Consulte nuestros kits de etiquetado de anticuerpos o utilice nuestra herramienta de selección química de etiquetado para otras opciones. Para obtener más información acerca de nuestros kits de marcado, lea la sección 1.2 sobrekits para marcado de proteínas y ácidos nucleicos del manual de Molecular Probes™.

Creamos conjugados personalizados
Si no encuentra lo que busca en nuestro catálogo en línea, le prepararemos el conjugado de anticuerpos o proteínas que desee. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Reactividad químicaAmina
Emisión424 nm
Excitación400 nm
Etiqueta o tinteAlexa Fluor™ 405
Tipo de productoTinte
Cantidad5 mg
Fracción reactivaEster activo, succinimidilo éster
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Tipo de etiquetaColorantes Alexa Fluor
Línea de productosAlexa Fluor
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz.

Preguntas frecuentes

I am labeling a protein with Alexa Fluor 488 SDP ester. The manual recommends using a sodium bicarbonate buffer at pH 8.3. Can I use a different buffer instead?

Yes. The important thing is to use a buffered solution with a pH between 8.0 and 8.5. Do not use Tris buffer, which has amine groups. Most other buffers will work fine in that pH range. This is also true for other amine-reactive dyes, such as succinimidyl (NHS) esters or TFP esters.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Analysis Support Center.

I am not going to use all of my Alexa Fluor succinimidyl ester reactive dye. Can I just make it up in DMSO and store aliquots at -20 degrees C?

This is not recommended. Any trace amounts of water in the DMSO can promote spontaneous hydrolysis over time. Even if using anhydrous DMSO, DMSO is hygroscopic; it readily absorbs moisture from the atmosphere over time. A better alternative is to dissolve the reactive dye in a volatile solvent, make smaller aliquots and then evaporate off the solvent using a vacuum pump. The smaller aliquots of solid reactive dye should then be stored frozen, desiccated and protected from light. Contact Technical Support by sending an email to techsupport@thermofisher.com for the recommended volatile solvent.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Analysis Support Center.

Is Alexa Fluor 405 dye the best dye for imaging with a 405 nm laser?

The "best" dye also depends on the emission filter specifications. Both Alexa Fluor 405 dye and Alexa Fluor 430 dye will be efficiently excited at 405 nm.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Cell Analysis Support Center.

Citations & References (7)

Citations & References
Abstract
CD8 T cell competition for dendritic cells in vivo is an early event in activation.
Authors:Willis RA, Kappler JW, Marrack PC
Journal:Proc Natl Acad Sci U S A
PubMed ID:16880405
'T cell responses against an antigen are often focused on a small fraction of potentially immunogenic determinants, a phenomenon known as immunodominance. Immunodominance can be established at several stages of antigen presentation, including antigen processing, binding of peptides to MHC, and competition between T cells for dendritic cells (DCs). The ... More
Color-blind fluorescence detection for four-color DNA sequencing.
Authors:Lewis EK, Haaland WC, Nguyen F, Heller DA, Allen MJ, MacGregor RR, Berger CS, Willingham B, Burns LA, Scott GB, Kittrell C, Johnson BR, Curl RF, Metzker ML
Journal:Proc Natl Acad Sci U S A
PubMed ID:15800037
'We present an approach called pulsed multiline excitation (PME) for measurements of multicomponent, fluorescence species and demonstrate its application in capillary electrophoresis for DNA sequencing. To fully demonstrate the advantages of PME, a fluorescent dye set has been developed whose absorption maxima span virtually the entire visible spectrum. Unlike emission ... More
Multicolor super-resolution imaging with photo-switchable fluorescent probes.
Authors:Bates M, Huang B, Dempsey GT, Zhuang X,
Journal:Science
PubMed ID:17702910
Recent advances in far-field optical nanoscopy have enabled fluorescence imaging with a spatial resolution of 20 to 50 nanometers. Multicolor super-resolution imaging, however, remains a challenging task. Here, we introduce a family of photo-switchable fluorescent probes and demonstrate multicolor stochastic optical reconstruction microscopy (STORM). Each probe consists of a photo-switchable ... More
Correlative live-cell and superresolution microscopy reveals cargo transport dynamics at microtubule intersections.
Authors:Bálint Š, Verdeny Vilanova I, Sandoval Álvarez Á, Lakadamyali M,
Journal:Proc Natl Acad Sci U S A
PubMed ID:23401534
Intracellular transport plays an essential role in maintaining the organization of polarized cells. Motor proteins tether and move cargos along microtubules during long-range transport to deliver them to their proper location of function. To reach their destination, cargo-bound motors must overcome barriers to their forward motion such as intersection points ... More
Cascade blue as a donor for resonance energy transfer studies of heme-containing proteins.
Authors:Taylor RM, Lin B, Foubert TR, Burritt JB, Sunner J, Jesaitis AJ,
Journal:Anal Biochem
PubMed ID:11846372
Cascade Blue acetyl azide is an amine reactive compound with spectral properties ideally suited for fluorescence resonance energy transfer (FRET) studies in which heme prosthetic groups serve as acceptors. To demonstrate utility of the Cascade Blue-heme spectroscopic ruler, cytochrome c was employed as a test case to calibrate distance measurements ... More