Search
Ion AmpliSeq On-Demand パネルは、より小さなパックサイズおよび最適化された遺伝子カタログを、カスタムの次世代シーケンシング (NGS) パネルにもたらすため、ヒト疾患研究のためのパネル設計を効率よく簡便に繰り返すことができます。
この実用的なオンデマンドソリューションを、Ion S5 システムおよび Ion Chef システムのシンプルなワークフローと組み合わせることにより、Ion AmpliSeq On-Demand パネルは、ターゲット NGS を今までよりもずっと利用しやすくします。
お客様の遺伝子がカタログに含まれているかどうかを知るには、Ion AmpliSeqDesigner にリストをアップロードしてください。対象遺伝子が見あたらない場合は、カスタムのスパイクインパネルを設計できます。最適化された遺伝子のカタログはさらに増加しており、より多くの疾患研究へと拡張されることでしょう。
Ion AmpliSeq On-Demand カタログの最新情報についてはこちら:
Ion AmpliSeq On-Demand パネルは 8、24、32、および96反応パックでご利用いただけるため、Ion Chef システムで自動運転を実施する場合、あるいは手動でライブラリおよびテンプレートを調製する場合のどちらでも、様々な実験上のニーズに適しています。
小さなパックサイズは初期費用を抑えるのに役立ち、より効率よくパネルの設計やシーケンスラン、再設計を行うことができます。
Ion AmpliSeq On-Demand パネル - 製品の構成 | ||||
| ライブラリの ワークフロー | パックサイズ (反応) | パネルに含まれる遺伝子数 | ||
| 1~50 | 51~300 | 301~500 | ||
| 手動 | 24 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 96 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ion Chef システム対応 | 8 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 32 | ✓ | ✓ | ✓ | |
お客様が研究対象とする疾患に合わせて Ion Ampliseq Designer を開始し、独自のパネルを簡単に構成することができます。遺伝子は、Medical Subject Headings (MeSH) などの公的データベースで示される疾患との関連度の順に並んでいるため、パネル開発に費やす時間が少なくて済み、結果を生み出すことにかける時間を増やせます。
最初の実験を行う前であっても、設計の段階で、遺伝子の均一性に関するウェットラボデータを確認することで、期待されるデータの品質を確かめていただけます。
Ion AmpliSeq On-Demand パネルは、以下のような広範な研究範囲をカバーしています。
Ion AmpliSeq パネルは、オリゴヌクレオチドプライマーのペアのプールで構成されており、各ペアは特定のゲノム領域を増幅するよう設計されています。各パネルは、ある遺伝子に含まれるすべての塩基を検討するよう設計することができます。
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.