LV-MAX™ Lentiviral Production System
Gibco™

LV-MAX™ Lentiviral Production System

El sistema de producción de lentivirus LV-MAX Gibco es el primer sistema optimizado que proporciona una plataforma de producción deMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
A356841 Kit
Número de catálogo A35684
Precio (MXN)
-
Cantidad:
1 Kit
El sistema de producción de lentivirus LV-MAX Gibco es el primer sistema optimizado que proporciona una plataforma de producción de lentivirus vectorial, escalable y de alto rendimiento. Se basa en un cultivo en suspensión y de alta densidad de células de producción virales derivadas HEK 293 adaptadas a un medio de producción LV-MAX especial definido químicamente, sin suero ni proteínas. El rendimiento óptimo del título vírico está mediado por nuestro avanzado reactivo de transfección de nanopartículas lipídicas en combinación con un nuevo potenciador y suplemento específico de lentivirus. Todos los componentes actúan sinérgicamente para generar partículas de lentivirus superiores y funcionales en condiciones sin suero en comparación con la polietilenimina convencional (PEI).

El sistema de producción de lentivirus LV-MAX ofrece lo siguiente:
• Título alto: superior a 1 x 108 TU/ml (LVVs-GFP no concentrados)
• Sistema de suspensión escalable: desde una placa de 96 pocillos profundos hasta un biorreactor de 2 l
• Sin suero: lo que supone la eliminación de los componentes de origen animal y los riesgos asociados
• Protocolos de transfección y cultivo sencillo y sólido que encajan en los flujos de trabajo de producción transitoria actuales

Los componentes incluidos en el sistema de producción de lentivirus LV-MAX son: dos viales de células de producción víricas congeladas, un litro de medio de producción LV-MAX y un kit de transfección LV-MAX suficiente para producir 0,3 l de lentivirus. Los componentes del sistema de producción de lentivirus LV-MAX también están disponibles para su compra por separado. También se necesita, pero no se incluye en este kit, el medio de suero reducido Opti-MEM I Gibco (n.º cat. 31985062).

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Línea de célulasLínea celular de producción viral
Tipo de entregaLentiviral, transfección
Sistema de expresiónTransitorio
Línea de productosLV-MAX
Tipo de productoSistema de producción lentiviral
Cantidad1 Kit
Condiciones de envíoAprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco
Culture TypeCultivos celulares en suspensión
FormularioLíquido
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
• Medio de producción LV-MAX de 1 l. Almacenar a 2- 8°C, proteger de la luz.
• Kit de transfección LV-MAX de 0,3 l. Almacenar a 2- 8°C, proteger de la luz.
• 2 viales de células de producción víricas. Almacenar en nitrógeno líquido hasta que esté listo para usar. No guarde las células a -80°C.

Preguntas frecuentes

What are the major differences between LV-MAX and CTS LV- MAX products?

The LV-MAX and CTS LV- MAX products have equivalent performance. In contrast to the research use only LV-MAX products, CTS LV-MAX products have an additional intended use for cell and gene therapy applications, and are complemented with a more robust regulatory support package to enable clinical therapeutic applications. This means that to the best of our ability, we keep our CTS product specifications and release requirements up-to-date in accordance with the latest regulatory guidance specific for this intended use.

What is the intended use claim for your LV-MAX and CTS LV-MAX products?

Our LV-MAX products are intended for research use only while our CTS LV- MAX products are intended for research use or manufacture of cell, gene or tissue based products. Please refer to the individual products for further details on the intended use claim.

Do you offer a lentivirus production service?

Yes. Please provide your details here (https://www.thermofisher.com/us/en/home/global/forms/life-science/lentiviral-vector-production-get-info.html) and mention your interest in our lentivirus production services. A member of our services team will contact you shortly.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Transfection Support Center.

With the LV-MAX Production System, are the lentiviral particles stable in packaging media?

Lentiviral particles packaged in our LV-MAX Production Medium will be stable at 4 degrees C for 24 hours and will then begin to lose activity. For long-term storage, we recommend storing at –80 degrees C.

With the LV-MAX Production System, can I use cell lines besides HT1080 for titering my lentivirus?

We strongly recommend the human fibrosarcoma line HT1080 (ATCC, Cat. No. CCL-121) as the “gold standard” for reproducibly titering lentivirus. However, you may wish to use the same mammalian cell line to titer your lentiviral stocks as you will use to perform your expression studies (e.g., if you are performing expression studies in a dividing cell line or a non-primary cell line). If you have more than one lentiviral construct, we recommend that you titer all of the lentiviral constructs using the same mammalian cell line.