Amidine Latex Beads, 4% w/v, 1.0 μm
Invitrogen™

Amidine Latex Beads, 4% w/v, 1.0 μm

Las microesferas (también llamadas gránulos o partículas de látex) son partículas esféricas en el rango de tamaño coloidal que seMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
A3732215 mL
Número de catálogo A37322
Precio (MXN)
-
Cantidad:
15 mL
Las microesferas (también llamadas gránulos o partículas de látex) son partículas esféricas en el rango de tamaño coloidal que se forman a partir de un polímero amorfo como el poliestireno. Debido a la forma en que las cadenas de poliestireno se organizan en el gránulo, la superficie es de carácter muy hidrófobo, lo que hace que estos materiales sean ideales para la absorción de materiales como las proteínas.

Este látex de amidina hidrófobo con carga positiva es especialmente adecuado para la preparación de intermediarios de látex. El único grupo funcional superficial presente en la partícula es la amidina, que no es sensible a los efectos de agregación de los cationes polivalentes. Estas partículas son sensibles a los contaminantes cargados negativamente o a los aniones multivalentes. Los látex de amidina deben usarse en entornos de pH bajo a neutro. El grupo amidina es una base y tiene un pK de ∼10-11.

Las microesferas están disponibles en muchos tamaños y funcionalidades de la superficie
25 tamaños entre los que elegir de 0,02 a 16 micrones
20 superficies diferentes: para una conjugación lista para prácticamente cualquier material
Sin surfactante: ultralimpio
Diversas cantidades: de mililitros a 500 litros

Aplicaciones principales de las microesferas
Calibración de instrumentos (citometría de flujo, microscopia, HTS, HCS)
Pruebas de flujo (microfluídica, flujo sanguíneo, flujo de agua y flujo de aire)
Trazadores de biología celular (diferenciación celular y rastreo celular)
Inmunoensayos (pruebas de aglutinación, ELISA, captura de partículas y reactivos de contraste)

Obtenga más información
Lea una descripción técnica de las microesferas y descubra los gránulos de alta actividad, gránulos superactivos, gránulos especializados y revise los protocolos de acoplamiento de gránulos en la página de aplicaciones de gránulos de látex sin surfactantes IDC.

Creamos un producto de microesferas a medida para usted
Si no ve la microesfera que está buscando en nuestra lista de existencias, fabricaremos una microesfera personalizada para usted. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficaz y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.

Solo para uso en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Línea de productosIDC
Cantidad15 mL
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Modificación de la superficieAmidina
Diámetro (métrico)1 μm
MaterialPoliestireno
Tipo de productoMicroesferas de látex de gran actividad
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Almacenar en el refrigerador (2–8° C).