아민 반응성 isomeric 혼합물인 Alexa Fluor 594 carboxylic acid로 만들어지는 conjugate succinimidyl ester는 녹색 형광 conjugate와 스펙트럼 중복이 거의 없으며자세히 알아보기
Have Questions?
보기 방식 변경
카탈로그 번호
수량
A37565
25 mg
A37572
3 x 100 μg
A20004
1 mg
A20104
5 mg
4 개 옵션
카탈로그 번호 A37565
제품 가격(KRW)
6,627,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
7,796,000
할인액 1,169,000
Each
수량:
25 mg
제품 가격(KRW)
6,627,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
7,796,000
할인액 1,169,000
Each
아민 반응성 isomeric 혼합물인 Alexa Fluor 594 carboxylic acid로 만들어지는 conjugate succinimidyl ester는 녹색 형광 conjugate와 스펙트럼 중복이 거의 없으며 Ar-Kr 레이저의 568 nm, 오렌지색 He-Ne 레이저의 594 nm까지 효율적으로 여기됩니다. Texas Red dye와 분광학적으로 유사한 Alexa Fluor 594 dye와 그 conjugate는 밝은 형광을 발하며 광안정성이 높습니다. 5 mg unit 크기로도 구입할 수 있습니다(카탈로그 번호: A-20104).
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
사양
방출617 nm
여기590 nm
제품 유형Dye
수량25 mg
배송 조건Room Temperature
제품라인Alexa Fluor
Unit SizeEach
구성 및 보관
1 tube Store dessicated at -20°C, upon reciept
자주 묻는 질문(FAQ)
I am labeling a protein with Alexa Fluor 488 SDP ester. The manual recommends using a sodium bicarbonate buffer at pH 8.3. Can I use a different buffer instead?
Yes. The important thing is to use a buffered solution with a pH between 8.0 and 8.5. Do not use Tris buffer, which has amine groups. Most other buffers will work fine in that pH range. This is also true for other amine-reactive dyes, such as succinimidyl (NHS) esters or TFP esters.
I am not going to use all of my Alexa Fluor succinimidyl ester reactive dye. Can I just make it up in DMSO and store aliquots at -20 degrees C?
This is not recommended. Any trace amounts of water in the DMSO can promote spontaneous hydrolysis over time. Even if using anhydrous DMSO, DMSO is hygroscopic; it readily absorbs moisture from the atmosphere over time. A better alternative is to dissolve the reactive dye in a volatile solvent, make smaller aliquots and then evaporate off the solvent using a vacuum pump. The smaller aliquots of solid reactive dye should then be stored frozen, desiccated and protected from light. Contact Technical Support by sending an email to techsupport@thermofisher.com for the recommended volatile solvent.