ExpiFectamine™ 293 Met (–) Transfection Kit
Gibco™

ExpiFectamine™ 293 Met (–) Transfection Kit

El kit de transfección ExpiFectamine 293 Met (–) es un componente fundamental del kit de etiquetado de proteínas Expi293 paraMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
A392491 Kit
Número de catálogo A39249
Precio (MXN)
-
Cantidad:
1 Kit
El kit de transfección ExpiFectamine 293 Met (–) es un componente fundamental del kit de etiquetado de proteínas Expi293 para la expresión rápida y transitoria de alto rendimiento de proteínas de las células Expi293F para aplicaciones en las que se desea el etiquetado de residuos de metionina en proteínas. Los componentes del kit están específicamente formulados sin metionina, lo que permite a los usuarios añadir metionina etiquetada de su elección.

Las características del kit de transfección ExpiFectamine 293 Met (–) incluyen:
• Formulación libre de metionina
• 2 a 10 veces más alto rendimiento de proteínas en comparación con otros reactivos de transfección utilizados para cultivos celulares de alta densidad de 293
• Usa el mismo protocolo de transfección transitoria que el kit ExpiFectamine 293
• Escalable de pequeña a gran escala mientras se mantiene el equivalente de proteínas volumétricas

El kit de transfección ExpiFectamine 293 MET (–) está diseñado específicamente para trabajar con líneas celulares Expi293F como parte del sistema de expresión Expi293. Los componentes incluidos enel kit de transfección ExpiFectamine 293 Met (–) son: 2,7 ml de reactivo ExpiFectamine 293, 5 ml de potenciador de transfección ExpiFectamine 293 1, 50 ml de potenciador de transfección ExpiFectamine 293 Met (–) 2 y 100 ml de tampón de complexación Opti-Plex (sin metionina). Los volúmenes de componentes son suficientes para transfeccionar 1 l de cultivo.

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
ClasificaciónAOF, definido químicamente, sin metionina, sin proteínas, sin suero
Para utilizar con (aplicación)Transfección
Línea de productosExpiFectamine
Tipo de productoKit de transfección
Cantidad1 Kit
Condiciones de envíoAprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco
Tipo de célulaLíneas de células establecidas
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
• 3 x 0,9 mL de reactivo de transfección ExpiFectamine 293, almacenar entre 2–8 °C
• 5 mL de potenciador ExpiFectamine 293 1, almacenar entre 2–8 °C
• 50 mL potenciador ExpiFectamine 293 Met (–) 2, almacenar entre 2–8 °C
• 100 mL de tampón de complexación Opti-Plex, almacenar entre 2–8 °C (proteger de la luz)