Product Image
Applied Biosystems™

GeneMapper™ ID-X Software v1.6, full installation

Este producto incluye una única instalación completa del software GeneMapper ID-X v1.6 (incluida la base de datos) y la licencia.ElMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
A399751 licencia
Número de catálogo A39975
Precio (CLP)
-
Cantidad:
1 licencia
Este producto incluye una única instalación completa del software GeneMapper ID-X v1.6 (incluida la base de datos) y la licencia.

El software GeneMapper ID-X es una solución de genotipado automatizado para el análisis de datos de casos forenses y de bases de datos, así como para el análisis de datos de paternidad. Admite una configuración de base de datos multiusuario y ofrece un conjunto de herramientas de análisis de datos y revisión de muestras optimizadas. Además, ofrece un sistema de valores de calidad integral diseñado para ser optimizado y validado para su uso tanto en Expert System como en flujos de trabajo de análisis de datos tradicionales. El software GeneMapper ID-X es compatible con aplicaciones de genotipado en Applied Biosystems 310, 3100, 3130, 3130xl, 3500, 3500xl, 3730 y los analizadores genéticos SeqStudio. Las notas de la versión proporcionan información que debería permitir a los laboratorios decidir si las pruebas de validación interna son necesarias para que su sistema cumpla con las directrices o regulaciones del laboratorio.

Las características del software GeneMapper ID-X v1.6 incluyen:
• Sistemas operativos compatibles: Windows™ 7 Professional, 64 bits (Service Pack 1); Windows 10 Enterprise, 64 bits; Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 2019 LTSC
• Compatible con Java versión 8
• Últimas revisiones de seguridad de Oracle
• Compatible con CODIS 3.2 revisión 16 y especificaciones de CODIS 3.3
• Internacionalizado con compatibilidad en idioma local para inglés, ruso, y chino
• Mejora de la funcionalidad de la interfaz de línea de comandos
• Interfaces de usuario mejoradas para facilitar su utilización
• Impresión mejorada
• Función de visualización de la tabla por marcador en el administrador de informes y exportación como PDF
• Comparación de perfiles mejorada
• Seguridad y módulo de auditoría mejorados

Descripción general del software GeneMapper ID-X:
• Herramienta de análisis de datos potente y fácil de usar, diseñada para aumentar la productividad del laboratorio
• La completa capacidad de Expert System permite el análisis de muestras de bases de datos forenses mediante la funcionalidad de evaluación de datos automatizada y las eficientes herramientas de revisión manual
• La solución integral Expert Assistant para el análisis de muestras de casos forenses combina un conjunto eficaz de funciones de revisión manual con una herramienta integrada de análisis de mezclas
• La funcionalidad de control de calidad permite realizar comparaciones rápidas de concordancia de alelos y realizar búsquedas de coincidencia en un conjunto de datos
• Las capacidades ampliadas de seguridad, auditoría y firma electrónica ayudan a proteger la integridad de los datos y a controlar los registros técnicos
• La configuración de bases de datos multiusuario almacena sus proyectos en una ubicación central y facilita el intercambio de información
• Command Line Interface: ofrece la capacidad de acceder automáticamente al software GeneMapper ID-X (sin intervención humana) y ayuda a agilizar su integración con las instalaciones LIMS y otras aplicaciones en una infraestructura de laboratorio existente

Evaluación automatizada de datos
El software GeneMapper ID-X se ha diseñado para cumplir con los requisitos de software de Expert System y Expert Assistant. Una combinación de sofisticados procesos de evaluación de datos automatizados y herramientas de revisión manual eficaces proporcionan una capacidad exhaustiva de Expert System. Esto facilita una interacción óptima entre el analista y los datos, lo que ayuda a reducir de forma significativa el tiempo de análisis necesario para las muestras de una sola fuente. Mediante las funciones como la comprobación de los requisitos de análisis, la evaluación de la calidad de la escalera alélica, el sistema de valores de calidad mejorado y el resumen de análisis se examinan las muestras y se segregan en categorías de aprobación o revisión en función de sus umbrales. Una vez separadas, se le permite realizar fácilmente una revisión manual de las muestras.

A pesar de sus capacidades para automatizar y agilizar el análisis de muestras de una sola fuente, un Expert System no puede tomar la decisión final de análisis para la mayoría de las muestras de casos forenses y, en particular, para las que contienen mezclas. El software GeneMapper ID-X está diseñado para aprovechar los conocimientos automatizados, basados en reglas y específicos del tema, para actuar como un Expert Assistant del analista forense, ayudar a simplificar gran parte del proceso de análisis y capacitar al analista para tomar decisiones clave de interpretación. Una herramienta de análisis de mezclas determina el número de elementos en una mezcla y ayuda a gestionar eficazmente los posibles genotipos resultantes. Esto permite al analista forense interpretar mezclas y generar cálculos estadísticos precisos.

Las herramientas manuales ayudan a mejorar la revisión de datos
La eficacia del análisis de datos que ofrecen los procesos automatizados de revisión de datos se ha respaldado gracias a la introducción de un conjunto de herramientas de revisión manual. Estos desarrollos se centran en la ventana de trazado, lo que permite un acceso rápido y sencillo a todos los aspectos de los datos y ayuda a simplificar el proceso de revisión de los mismos. Las barras de encabezado con marcador de color indican qué marcadores de una muestra no han podido cumplir los umbrales definidos por el usuario y la ventana de detalles de los valores de calidad del proceso (PQV) informa de los indicadores se han disparado y de cuánto difiere el valor observado del umbral. Además, hay disponibles opciones de etiquetado ampliadas para distinguir los alelos de los artefactos y los revisores pueden acceder directamente a los datos sin procesar para una mayor resolución de problemas. La revisión electrónica/por pares de los datos se mejora con la revisión y aceptación manual de PQVS de nivel de marcador y muestra junto con una visualización detallada de la tabla de edición de etiquetas.

Para solucionar problemas adicionales, los revisores también pueden acceder directamente a los datos sin procesar. La capacidad de revisar y aceptar manualmente marcadores y PQV de nivel de muestra en una pantalla de tabla de edición de etiquetas detallada mejora la revisión de datos electrónicos/de pares.

Un sistema completo y verificado
El software GeneMapper ID-X es un componente integral del completo sistema de instrumentos, reactivos, software y servicios para aplicaciones de identidad humana de Thermo Fisher Scientific. El sistema se ha sometido a pruebas de verificación exhaustivas para garantizar la solidez de las características de diseño, el rendimiento y la reproducibilidad. Al colaborar con Thermo Fisher Scientific, obtiene acceso a una de las redes de recursos de identificación humana más amplia del sector. Nuestro equipo especializado de profesionales forenses, con una amplia experiencia en el desarrollo de productos forenses, ha colaborado estrechamente con la comunidad forense para desarrollar el software GeneMapper ID-X. El software forma parte de un sistema que cuenta con el respaldo de la asistencia técnica in situ de científicos de apoyo cualificados para aplicaciones de campo e ingenieros de servicio de campo.
Especificaciones
Tipo de productoGeneMapper ID-X Software V1.6 Full Installation
Cantidad1 licencia
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Línea de productosGeneMapper
Software TypeLicense
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
Store at room temperature.

Preguntas frecuentes

Can you help me troubleshoot Example #4: Export Sample Plot to PDF with the -splitfile argument in the GeneMapperID-X Software Administrators Guide, Appendix A: Operating the Software from a Command Line Interface, page 108?

Unfortunately, there is no training or support for the GeneMapperID-X command line features.

We recommend referencing the GeneMapper 5 Installation and Administration User Guide, Appendix B for supported command line features and working with your informatics team for additional support.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Capillary Electrophoresis Software Support Center.