QuantStudio™ 6 Pro Real-Time PCR System, AB Assurance extended warranty, SmartStart, 96-well, 0.2 mL
Applied Biosystems™

QuantStudio™ 6 Pro Real-Time PCR System, AB Assurance extended warranty, SmartStart, 96-well, 0.2 mL

El sistema de PCR en tiempo real Applied Biosystems QuantStudio 6 Pro añade innovadoras funciones inteligentes al flujo de trabajoMás información
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
A445561 system
Número de catálogo A44556
Precio (MXN)
-
Cantidad:
1 system
El sistema de PCR en tiempo real Applied Biosystems QuantStudio 6 Pro añade innovadoras funciones inteligentes al flujo de trabajo de PCR en tiempo real (qPCR), todo ello en un tamaño compacto.El sistema QuantStudio 6 Pro ofrece una reproducibilidad excepcional con variación mínima entre pocillos y entre instrumentos, gracias a la autenticación facial, los comandos de voz, Smart Help, la capacidad de multiplexado, los bloques intercambiables motorizados, el flujo de trabajo simplificado, el software intuitivo y la interfaz de pantalla táctil capacitiva de gran tamaño.Diseñado para ofrecer la máxima facilidad de uso, el sistema ofrece una alta calidad, una excelente fiabilidad y una experiencia de usuario óptima para los investigadores y las investigadoras que desean trabajar de forma más inteligente en el laboratorio.

Este paquete incluye el sistema de PCR en tiempo real QuantStudio 6 Pro, orientación SmartStart y una garantía ampliada de un año.

Las características de este paquete de sistema de PCR en tiempo real QuantStudio 6 Pro incluyen:
•Funcionamiento fácil y cómodo con autenticación facial y comandos de voz
• Reducción de errores y entradas manuales con el flujo de trabajo de qPCR inteligente y las placas de matriz TaqMan con RFID
• Ahorro de espacio con un tamaño reducido y un funcionamiento verdaderamente autónomo. Opciones de configuración, inicio, supervisión y análisis directamente en la pantalla táctil
• Compatible con más de 8 millones de ensayos TaqMan para la expresión génica, la variación genética, la regulación génica o experimentos de expresión de proteínas
• Orientación SmartStart para que se ponga en funcionamiento rápidamente
• Garantía ampliada de 1 año AB Assurance en la que se incluye una amplia cobertura de servicios y una visita de mantenimiento programada

Más información sobre el sistema de PCR en tiempo real QuantStudio 6 Pro ›

Póngase en marcha rápidamente con la orientación SmartStart
La orientación SmartStart incluida en este paquete la imparte un científico de aplicaciones de campo en su laboratorio o de forma remota y le ayudará a:
•Ponerse en marcha rápidamente
• Conectarse a su red local y a la nube
• Elegir los reactivos y consumibles adecuados para satisfacer sus necesidades

El contenido variará en función de sus conocimientos y experiencia.

Los planes de servicio le ayudan a proteger sus inversiones
Los planes de servicio, como la garantía ampliada de AB Assurance incluida en este paquete, le ayudarán a:
•Maximizar el tiempo de actividad del sistema con un tiempo de respuesta de reparación rápido de los ingenieros de servicio de campo (FSE) capacitados y certificados por el fabricante
• Reducir los costes generales de reparación con el diagnóstico del instrumento y la resolución a distancia
• Ampliar la vida útil de su instrumento y ayudar a mantener el funcionamiento al máximo rendimiento con el servicio de mantenimiento anual

Durante el mantenimiento anual, el FSE actualizará el software si es necesario, limpiará, lubricará y alineará las piezas y los sistemas ópticos pertinentes, realizará las pruebas de funcionamiento, así como las tareas, los resultados y los hallazgos de los documentos.

Para uso exclusivo en investigación
Especificaciones
Tipo de pantallaPantalla táctil a color de 12 pulg
Línea de productosQuantStudio
Cantidad1 system
Condiciones de envíoTemperatura ambiente
Formato de bloqueIntercambiables
Unit SizeEach
Componentes del envase
QuantStudio™ 6 Pro Real-Time PCR System, 96-well, 0.2 mL
Número de catálogo
A43159
Tamaño de la unidad
1 system
Cant.
1
TRN00303
Número de catálogo
TRN00303
Tamaño de la unidad
Cant.
1
ZG11SCQSTUDIO6PRO
Número de catálogo
ZG11SCQSTUDIO6PRO
Tamaño de la unidad
Cant.
3
Contenido y almacenamiento
Sistema de PCR en tiempo real QuantStudio 6 Pro, 96 pocillos, bloque de 0,2 ml, sobremesa

Preguntas frecuentes

What is the difference between continuous melt curves and step and hold melt curves on the Applied Biosystems Real-Time PCR Instruments?

Continuous melt curve: increases the temperature by the ramp increment (degrees C/sec) so that the temperature will change at a constant rate set in the protocol.
Step and Hold melt curve: increases the temperature by the ramp increment (degrees C) and then holds at that temperature for the time specified by the user.

The amount of data collected will depend on the filter(s) selected. The more filters you use, the longer the acquisition will take and the fewer data points will be collected.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Real-Time PCR and Digital PCR Instruments Support Center.

I recently switched the block in my real-time PCR instrument. Now it shows the status as 'not calibrated' for all the calibration plates, even though my calibrations are current. What is causing this issue?

The issue might be due to the block not being properly seated in the instrument. Please follow the steps below:

  1. Remove the block from the instrument.
  2. Reinsert the block into the instrument.


If the problem persists after reseating the block, please contact our Technical Support team for further assistance.

Find additional tips, troubleshooting help, and resources within our Real-Time PCR and Digital PCR Instruments Support Center.